missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
TAS 102 (2:1), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tipiracil-trifluridine Mixture (2:1) |
| CAS | 733030-01-8 |
| Molekylær formel | C9H11ClN4O2 • HCl • 2[C10H11F3N2O5] |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | Tipiracil-trifluridine Mixture (2:1), trifluridine (TFT) and Tipiracil Hydrochloride (TTP) in molar ratio of 1: 0.5, Trifluridine-tipiracil Hydrochloride Mixture |
| InChI formel | InChI=1S/2C10H11F3N2O5.C9H11ClN4O2.ClH/c2*11-10(12,13)4-2-15(9(19)14-8(4)18)7-1-5(17)6(3-16)20-7;10-7-5(12-9(16)13-8(7)15)4-14-3-1-2-6(14)11;/h2*2,5-7,16-17H,1,3H2,(H,14,18,19);11H,1-4H2,(H2,12,13,15,16);1H/t2*5-,6+,7+;;/m00../s1 |
| SMIL | O=C(N1)NC(CN2CCCC2=N)=C(Cl)C1=O.O[C@H]3C[C@H](N(C=C4C(F)(F)F)C(NC4=O)=O)O[C@@H]3CO.O[C@H]5C[C@H](N(C=C6C(F)(F)F)C(NC6=O)=O)O[C@@H]5CO.Cl |
| IUPAC navn | 1-((2R,4S,5R)-4-hydroxy-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl)-5-(trifluoromethyl)pyrimidine-2,4(1H,3H)-dione--5-chloro-6-((2-iminopyrrolidin-1-yl)methyl)pyrimidine-2,4(1H,3H)-dione (2/1) hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 871.46 |
| Formel vægt | 870.16 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?