Få mere at vide
Tartronisk syre, 97%
Artikelnummer. 11450197
Skift visning
Mængde:
0.1 g
0.5 g
Pakningsstørrelse:
0.1g
0.5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11450197 0.5 g 0.5g
11440197 0.1 g 0.1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11450197 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B21640.02
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-11-2026
CAS: 80-69-3 | C3H4O5 | 120,06 g/mol
Tartronsyre bruges som en reaktant i den katalytiske oxidation med luft til dannelse af mesoxalsyre.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Tartronsyre bruges som reaktant i den katalytiske oxidation med luft til dannelse
af mesoxalsyre.
Opløselighed Opløseligt i vand og alkohol
.
Bemærkninger
Opbevares på et køligt sted. Inkompatibel med baser, oxidationsmidler og reduktionsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 80-69-3
Molekylær formel C3H4O5
Molekylvægt (g/mol) 120.06
MDL nummer MFCD00004237
InChI nøgle ROBFUDYVXSDBQM-UHFFFAOYSA-N
Synonym tartronic acid, hydroxymalonic acid, 2-hydroxymalonic acid, propanedioic acid, hydroxy, tartronicacid, 2-tartronic acid, hydroxypropanedioic acid, 2-hydroxymalonate, malonic acid, hydroxy, hydroxymalonate
PubChem CID 45
ChEBI CHEBI:16513
IUPAC navn 2-hydroxypropandisyre
SMIL C(C(=O)O)(C(=O)O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tartronic acid
Smeltepunkt ∼151 °C (dekomponering)
Mængde 0.5 g
Analyseprocentområde 0.98
Beilstein 1209791
Merck Index 14,9073
Opløselighedsinformation Opløselig i vand og alkohol.
Formel vægt 120.06
Procent renhed 98%