Få mere at vide
Tartronisk syre, 97%
Beskrivelse
Tartronsyre bruges som en reaktant i den katalytiske oxidation med luft til dannelse af mesoxalsyre.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
af mesoxalsyre.
Opløselighed Opløseligt i vand og alkohol
.
Bemærkninger
Opbevares på et køligt sted. Inkompatibel med baser, oxidationsmidler og reduktionsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tartronic acid |
| Smeltepunkt | ∽151 °C (dekomponering) |
| Mængde | 0.1 g |
| Analyseprocentområde | 0.98 |
| Beilstein | 1209791 |
| Merck Index | 14,9073 |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i vand og alkohol. |
| Formel vægt | 120.06 |
| Procent renhed | 98% |