Få mere at vide
Tartrazin
Artikelnummer. 11365119
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11365119 100 g 100g
11355119 25 g 25g
11375119 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11365119 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A17682.22
 Begrænset vare
På lager
C.I. 19140 | CAS: 1934-21-0 | C16H9N4Na3O9S2 | 534,356 g/mol
Det kan anvendes som en biologisk plet og et fødevarefarvestof.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Det kan bruges som en biologisk farvning og et fødevarefarvestof
.
Opløselighed Opløseligt i
vand 260 g/L (30 °C).
Bemærkninger
Hygroskopisk. Opbevares væk fra oxidationsmidler. Opbevar beholderen tæt lukket på et køligt, tørt sted.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1934-21-0
Molekylær formel C16H9N4Na3O9S2
Molekylvægt (g/mol) 534.356
MDL nummer MFCD00148908
InChI nøgle UJMBCXLDXJUMFB-UHFFFAOYSA-K
Synonym tartrazine, yellow 5, aizen tartrazine, trisodium salt, food yellow 4, tartrazine FD&C yellow #5, c.i. acid yellow 23, atul tartrazine, erio tartrazine, kako tartrazine
PubChem CID 164825
IUPAC navn trinatrium;5-oxo-1-(4-sulfonatophenyl)-4-[(4-sulfonatophenyl)diazenyl]-4H-pyrazol-3-carboxylat
SMIL C1=CC(=CC=C1N=NC2C(=NN(C2=O)C3=CC=C(C=C3)S(=O)(=O)[O-])C(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+].[Na+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tartrazine
Mængde 100 g
Følsomhed Hygroskopisk
Merck Index 14,9072
Opløselighedsinformation Opløselig i vand 260 g/L (30 °C).
Formel vægt 534.37