Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Tartrazin, 89%, ren
Artikelnummer. 10358380 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10358380 100 g Glasflaske 100g
10318843 500 g Glasflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10358380 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 191891000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    385.08 DKK
    346.65 DKK / 100g
    Spare 38.43 DKK
    9% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-11-2026
CAS: 1934-21-0 | C16H9N4Na3O9S2 | 534,35 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1934-21-0
Molekylær formel C16H9N4Na3O9S2
Molekylvægt (g/mol) 534.35
MDL nummer MFCD00148908
InChI nøgle UJMBCXLDXJUMFB-UHFFFAOYSA-K
Synonym tartrazine, yellow 5, aizen tartrazine, trisodium salt, food yellow 4, tartrazine FD&C yellow #5, c.i. acid yellow 23, atul tartrazine, erio tartrazine, kako tartrazine
PubChem CID 164825
IUPAC navn trinatrium;5-oxo-1-(4-sulfonatophenyl)-4-[(4-sulfonatophenyl)diazenyl]-4H-pyrazol-3-carboxylat
SMIL C1=CC(=CC=C1N=NC2C(=NN(C2=O)C3=CC=C(C=C3)S(=O)(=O)[O-])C(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+].[Na+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tartrazine
Oplysninger om nedbrydning >300 °C
Smeltepunkt >300 °C
Farve Orange
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 89%
Emballage Glasflaske
Mængde 100 g
Beilstein 25, IV, 1757
Merck Index 15, 9206
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 260 g/L vand (30 °C)
Formel vægt 534.35
Procent renhed 89%
Grad Ren
Uopløseligt stof 0,2% maks. (i vand)
Fysisk form Pulver
Vis mere Vis mindre
Produktidentifikator
  • Tartrazine