Få mere at vide
MedChemExpress Tartrazine
Artikelnummer. 16462419
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
16462419 1 g
1 options
Artikelnummer. 16462419 Leverandør MedChemExpress Leverandørnr. HYD0257
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-11-2026
MedChemExpress Tartrazine is a synthetic lemon yellow azo dye primarily used as a food coloring.
Tekniske data
Indhold og opbevaring 4°C, sealed storage, away from moisture and light ∣ In solvent : -80°C, 6 months ∣ -20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture and light)
Produkttype Dye Reagents
Mængde 1 g
Forsendelsestilstand Room temperature
CAS 1934-21-0
Molekylvægt (g/mol) 534.36 g/mol
Synonym Acid Yellow 23 ∣ FD & C Yellow No. 5
Mål HBV
Opløselighed DMSO : 50 mg/mL (93.57 mM; Need ultrasonic) ∣ H2O : 50 mg/mL (93.57 mM; Need ultrasonic)