Få mere at vide
(±)-Vinsyre, TRC
Artikelnummer. 30410380
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30410380 5 g
1 options
Artikelnummer. 30410380 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT0076405G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale DL-Tartaric acid
CAS 133-37-9
Molekylær formel C4 H6 O6
Mængde 5 g
Synonym Butanedioic acid','2,3-dihydroxy-','(2R,3R)-rel-, Butanedioic acid','2,3-dihydroxy-','(R*,R*)-(±)-, Tartaric acid','(±)- (8CI), rel-(2R,3R)-2,3-Dihydroxybutanedioic acid, (2RS,3RS)-Tartaric acid, (±)-Tartaric acid, Butanedioic acid','2,3-dihydroxy-','(R*,R*)-, DL-Tartaric acid, NSC 148314, Paratartaric acid, Racemic acid, Racemic tartaric acid, Uvic acid, dl-Tartaric acid
InChI formel InChI=1S/C4H6O6/c5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)/t1-,2-/m1/s1
SMIL O[C@H]([C@@H](O)C(=O)O)C(=O)O
IUPAC navn (2R,3R)-2,3-dihydroxybutanedioinsyre
Molekylvægt (g/mol) 150.09
Formel vægt 150.0164