Få mere at vide
Vinsyre NF/FCC Fingranulær, Macron Fine Chemicals™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tartaric Acid |
| CAS | 87-69-4 |
| Molekylær formel | C4H6O6 |
| MDL nummer | MFCD00064207 |
| Synonym | l-tartaric acid, l-+-tartaric acid, l +-tartaric acid, 2r,3r-2,3-dihydroxysuccinic acid, tartaric acid, 2r,3r-2,3-dihydroxybutanedioic acid, r,r-tartaric acid, +-l-tartaric acid, dextrotartaric acid, l-threaric acid |
| InChI nøgle | FEWJPZIEWOKRBE-UHFFFAOYNA-N |
| SMIL | OC(C(O)C(O)=O)C(O)=O |
| IUPAC navn | 2,3-dihydroxybutandisyre |
| Molekylvægt (g/mol) | 150.09 |
| PubChem CID | 444305 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- L(+)-Tartaric Acid
- Advarsel
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- MIXTURE LIST-Contain: L(+)-Tartaric acid