Få mere at vide
(+)-Tartaric Acid, Extra Pure, SLR, Powder, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10784191 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
500 g
1 kg
5 kg
Emballage:
Plastic keg
Plastic powder jar
Pakningsstørrelse:
1kg
500g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10784191 1 kg Plastic powder jar 1kg
10000420 500 g Plastic powder jar 500g
10306060 5 kg Plastic keg 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10784191 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. T/0210/60
Antal Pris
1 529.79 DKK / 1kg
10 478.61 DKK / 1kg
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Kemiske identifikatorer
CAS 87-69-4
Molekylær formel C4H6O6
Molekylvægt (g/mol) 150.09
MDL nummer MFCD00064207
InChI nøgle FEWJPZIEWOKRBE-UHFFFAOYNA-N
Synonym l-tartaric acid, l-+-tartaric acid, l +-tartaric acid, 2r,3r-2,3-dihydroxysuccinic acid, tartaric acid, 2r,3r-2,3-dihydroxybutanedioic acid, r,r-tartaric acid, +-l-tartaric acid, dextrotartaric acid, l-threaric acid
PubChem CID 444305
ChEBI CHEBI:15671
SMIL OC(C(O)C(O)=O)C(O)=O
Tekniske data
Smeltepunkt 168°C
Farve White
pH 1.6
Emballage Plastic powder jar
Mængde 1 kg
IUPAC navn (2R,3R)-2,3-dihydroxybutanedioic acid
Formel vægt 150.09g/mol
Damptryk <0.1mbar at 20°C
Fysisk form Solid
compliance-icons
Produktidentifikator
  • L(+)-Tartaric acid
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.