Få mere at vide
(+)-Tartaric Acid, Certified AR for Analysis, meets analytical specification of Ph.Eur, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10614742 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
500 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10614742 1 kg 1kg
10060400 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10614742 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. T/0250/60
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
CAS: 87-69-4 | Molecular Formula: C4H6O6 | Molecular Weight: 150.09 g/mol
(+)-Tartaric Acid, Certified AR for Analysis, meets analytical specification of Ph.Eur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 87-69-4
Molekylær formel C4H6O6
Molekylvægt (g/mol) 150.09
MDL nummer MFCD00064207
InChI nøgle FEWJPZIEWOKRBE-UHFFFAOYNA-N
Synonym l-tartaric acid, l-+-tartaric acid, l +-tartaric acid, 2r,3r-2,3-dihydroxysuccinic acid, tartaric acid, 2r,3r-2,3-dihydroxybutanedioic acid, r,r-tartaric acid, +-l-tartaric acid, dextrotartaric acid, l-threaric acid
PubChem CID 444305
ChEBI CHEBI:15671
IUPAC navn (2R,3R)-2,3-dihydroxybutanedioic acid
SMIL OC(C(O)C(O)=O)C(O)=O
Tekniske data
Smeltepunkt 168°C
Farve White
pH 1.6
Emballage Plastic powder jar
Mængde 1 kg
Formel vægt 150.09g/mol
Damptryk <0.1mbar at 20°C
Fysisk form Solid
compliance-icons
Identifiant produit
  • L(+)-Tartaric acid
Mention d'avertissement
  • Fare
Catégorie de danger
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
Mention de danger
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Conseils de prudence
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.