Få mere at vide
Vinsyre AR Kornet, Macron Fine Chemicals™
Artikelnummer. 15558674
Skift visning
Mængde:
500 g
Pakningsstørrelse:
500g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15558674 500 g 500g
1 options
Artikelnummer. 15558674 Leverandør Avantor Macron Leverandørnr. 231204
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 22-01-2027
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tartaric Acid
CAS 87-69-4
Mængde 500 g
Emballage POLYSTORMOR
Fysisk form Kornet
Molekylær formel C4H6O6
MDL nummer MFCD00064207
Synonym l-tartaric acid, l-+-tartaric acid, l +-tartaric acid, 2r,3r-2,3-dihydroxysuccinic acid, tartaric acid, 2r,3r-2,3-dihydroxybutanedioic acid, r,r-tartaric acid, +-l-tartaric acid, dextrotartaric acid, l-threaric acid
InChI nøgle FEWJPZIEWOKRBE-UHFFFAOYNA-N
SMIL OC(C(O)C(O)=O)C(O)=O
IUPAC navn (2R,3R)-2,3-dihydroxybutandisyre
Molekylvægt (g/mol) 150.09
PubChem CID 444305
ChEBI CHEBI:15671
Formel vægt 150.09
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • L(+)-Tartaric Acid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: L(+)-Tartaric acid