Få mere at vide
Tartaric Acid, ACS Reagent Grade, Ricca Chemical
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tartaric Acid |
| CAS min % | 98.0 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Procent renhed | Min. 99% |
| Grad | ACS |
| Mængde | 125 g |
| Emballage | White Poly Wide Mouth Bottle |