Få mere at vide
Tariquidar, MedChemExpress
Artikelnummer. 16464038
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
10mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16464038 10 mg 10mg
16410397 50 mg -
16425026 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16464038 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY10550
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
MedChemExpress Tariquidar (XR9576) is a potent and specific inhibitor of P-glycoprotein (P-gp) with the high affinity (Kd=5.1 nM).
Tariquidar (XR9576) is a potent and specific inhibitor of P-glycoprotein (P-gp) with the high affinity (Kd=5.1 nM).
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tariquidar
CAS 206873-63-4
Farve Green Yellow
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C38H38N4O6
Mængde 10 mg
Synonym XR9576
Opløselighedsinformation DMSO : 25 mg/mL (38.66 mM; ultrasonic and adjust pH to 5 with HCl) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMIL O=C(C1=CC2=CC=CC=C2N=C1)NC3=CC(OC)=C(OC)C=C3C(NC4=CC=C(CCN5CC6=C(C=C(OC)C(OC)=C6)CC5)C=C4)=O
Molekylvægt (g/mol) 646.73
Formel vægt 646.73
Procent renhed 96.36%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death