Beskrivelse
- Bruges til at tage en målpunktprøve på en position i prøvematerialet, der tidligere er blevet præcist bestemt
- Prøvetager gennemborer pulveret eller granulatet, mens det er lukket; når den når prøveudtagningspunktet, åbnes den og lukkes derefter igen
- Prøven kan let tømmes gennem det åbne håndtag
- Håndtagets åbning er 14 mm i diameter
- Renrum fremstillet
- Sterile versioner steriliseres ved gammastråling
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Prøvetager |
| Materiale | HDPE |
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Kapacitet (engelsk) | 3,38 oz. |
| Kapacitet (metrisk) | 100 ml |
| Engangs | Engangsbrug |
| Sterilitet | Steril |
| Diameter (metrisk) | 25 mm |
| Længde (metrisk) | 500 mm |