Få mere at vide
Buerkle™ TargetDispo engangsprøvetager
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15581731 Shop alle Bürkle produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
100 ml
200 ml
Længde (metrisk):
500 mm
1000 mm
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Pakningsstørrelse:
Pakke med 20
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Længde (metrisk) Sterilitet Pakningsstørrelse
15581731 100 ml 500 mm Ikke steril Pakke med 20
15591731 100 ml 500 mm Steril Pakke med 20
15501741 200 ml 1000 mm Ikke steril Pakke med 20
15511741 200 ml 1000 mm Steril Pakke med 20
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15581731 Leverandør Buerkle™ Leverandørnr. 53934460
Forventet forsendelse: 01-12-2026
Prøver på et specifikt målpunkt i prøvematerialet. De Buerkle™ TargetDispo Disposable Sampler er beregnet til brug med pulver eller granulatmateriale. Den fås i sterile og ikke-sterile varianter.
  • Bruges til at tage en målpunktprøve på en position i prøvematerialet, der tidligere er blevet præcist bestemt
  • Prøvetager gennemborer pulveret eller granulatet, mens det er lukket; når den når prøveudtagningspunktet, åbnes den og lukkes derefter igen
  • Prøven kan let tømmes gennem det åbne håndtag
  • Håndtagets åbning er 14 mm i diameter
  • Renrum fremstillet
  • Sterile versioner steriliseres ved gammastråling
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Prøvetager
Materiale HDPE
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Kapacitet (engelsk) 3,38 oz.
Kapacitet (metrisk) 100 ml
Engangs Engangsbrug
Sterilitet Ikke steril
Diameter (metrisk) 25 mm
Længde (metrisk) 500 mm