Få mere at vide
Thermo Scientific™ Target Polyspring Insert
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Beskrivelse
- Pulled point inserts are an economical choice for noncritical applications
- Nominal O.D. of 6mm to fit Target wide-opening vials
Tekniske data
Tekniske data
| Volumen (metrisk) | 300 μL |
| nr. pr. pakke | 100 |