Få mere at vide
Taranabant racemate, MedChemExpress
Beskrivelse
Taranabant racemate (MK-0364 racemate) is an antagonist and/or inverse agonist of the Cannabinoid-1 (CB1) receptor extracted from patent WO 2004048317 A1.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Taranabant racemate |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 701977-00-6 |
| Farve | White |
| Mængde | 10 mg |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C27H25ClF3N3O2 |
| Til brug med (applikation) | Neuroscience-Neuromodulation |
| Synonym | MK-0364 racemate |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 100 mg/mL (193.82 mM; Need ultrasonic) |
| Vis mere |