missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Taranabant, MedChemExpress

Artikelnummer. 16495527
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
2 mg
5 mg
10 mg
25 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16495527 5 mg
16479995 2 mg
16462788 10 mg
16472526 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16495527 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY10013

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress Taranabant is a highly potent and selective cannabinoid 1 (CB1) receptor inverse agonist that inhibits the binding and functional activity of various agonists, with a binding Ki of 0.13 nM for the human CB1R in vitro.

Taranabant is a highly potent and selective cannabinoid 1 (CB1) receptor inverse agonist that inhibits the binding and functional activity of various agonists, with a binding Ki of 0.13 nM for the human CB1R in vitro.

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Taranabant
Fysisk form Solid
CAS 701977-09-5
Farve Off-White
Mængde 5 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C27H25ClF3N3O2
Til brug med (applikation) Metabolism-protein/nucleotide metabolism
Synonym MK-0364
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 42 mg/mL (81.40 mM)
SMIL ClC1=CC=C(C[C@@H](C2=CC=CC(C#N)=C2)[C@@H](NC(C(C)(OC3=CC=C(C=N3)C(F)(F)F)C)=O)C)C=C1
Molekylvægt (g/mol) 515.95
Formel vægt 515.95
Procent renhed 99.03%
Grad Research
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.