Få mere at vide
Applied Biosystems™ TaqPath™ qPCR Master Mix, CG
Shop alle Applied Biosystems produkter
Antal prøver:
2500 reaktioner
5.000 reaktioner
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 5
Beskrivelse
- Effektiv og lineær detektion af op til 8 logfiler med genekspression eller miRNA-assays
- Muliggør pålidelig detektion af skabeloner med lavt antal kopier med reproducerbare CT-resultater
- Robust multiplekseringsydelse med eksogene eller endogene mål
- Konstrueret til at bevare ensartet ydeevne i formonterede reaktioner i op til 48 timer
- Demonstrerer øget tolerance over for inhibitorer sammenlignet med konkurrerende blandinger
- Fremstillet med strenge produktions- og proceskontroller for at sikre ensartethed fra parti til parti
- Mærket“ Til laboratoriebrug”
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Opbevares i køleskab (2° til 8°C). |
| Detektionsmetode | Primer-sonde |
| Til brug med (udstyr) | QuantStudio™ 12K Flex, QuantStudio™ 3, QuantStudio™ 5, QuantStudio™ 6, QuantStudio™ 7 |
| Antal prøver | 2500 reaktioner |
| Passiv referencefarve | ROX (forblandet) |
| Mængde | 5 x 5mL |
| Til brug med (applikation) | Realtids-PCR (qPCR), Genekspression, miRNA-analyse |
| Prøvetype | DNA, cDNA |
Til laboratoriebrug.