Få mere at vide
Applied Biosystems™ TaqPath™ qPCR Master Mix, CG
Artikelnummer. 15820843 Shop alle Applied Biosystems produkter
Skift visning
Antal prøver:
2500 reaktioner
5.000 reaktioner
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 5
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Antal prøver Pakningsstørrelse
15820843 5.000 reaktioner Hver
16268100 2500 reaktioner Pakke med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15820843 Leverandør Applied Biosystems™ Leverandørnr. A15298
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Designet og alle lots er funktionelt testet for at sikre parti-til-lot-reproducerbarhed for Ct-konsistens og dynamisk rækkevidde på tværs af en bred vifte af assays.
  • Effektiv og lineær detektion af op til 8 logfiler med genekspression eller miRNA-assays
  • Muliggør pålidelig detektion af skabeloner med lavt antal kopier med reproducerbare CT-resultater
  • Robust multiplekseringsydelse med eksogene eller endogene mål
  • Konstrueret til at bevare ensartet ydeevne i formonterede reaktioner i op til 48 timer
  • Demonstrerer øget tolerance over for inhibitorer sammenlignet med konkurrerende blandinger
  • Fremstillet med strenge produktions- og proceskontroller for at sikre ensartethed fra parti til parti
  • Mærket“ Til laboratoriebrug”
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Opbevares i køleskab (2° til 8°C).
Detektionsmetode Primer-sonde
Til brug med (udstyr) QuantStudio™ 12K Flex, QuantStudio™ 3, QuantStudio™ 5, QuantStudio™ 6, QuantStudio™ 7
Antal prøver 5.000 reaktioner
Passiv referencefarve ROX (forblandet)
Mængde 1 x 50mL
Til brug med (applikation) Realtids-PCR (qPCR), Genekspression, miRNA-analyse
Prøvetype DNA, cDNA
Til laboratoriebrug.