Få mere at vide
Applied Biosystems™ TaqPath™ qPCR Master Mix, CG
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-7180630 Shop alle Applied Biosystems produkter
Mængde:
1 x 5 mL
2 x 5 mL
10 x 5 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 16258100
Brand: Applied Biosystems™ A16245
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
TaqPath qPCR Master Mix, CG, er en 2X-formulering designet til genekspression og miRNA-analyse. Den indeholder termostabil Fast DNA-polymerase, uracil-N-glycosylase (UNG), dNTP'er med dUTP, ROX farvestof (passiv reference) og optimerede bufferkomponenter for maksimal robusthed og reproducerbarhed.
The master mix delivers confident results in both single and duplex reactions, even in the presence of inhibitors commonly found in clinical samples. All lots are functionally tested to help ensure lot-to-lot reproducibility for Ct consistency and dynamic range across a wide variety of assays. This General Purpose Reagent is labeled 'For Laboratory Use' and manufactured in an ISO 13485-certified and FDA-registered facility that adheres to cGMP principles. With stringent quality and premier performance, TaqPath qPCR Master Mix is a superior choice for your diagnostic testing or development needs.
Mastermixet leverer sikre resultater i både enkelt- og dupleksreaktioner, selv ved tilstedeværelse af inhibitorer, der almindeligvis findes i kliniske prøver. Alle lots er funktionelt testet for at sikre parti-til-lot-reproducerbarhed for Ct-konsistens og dynamisk område på tværs af en bred vifte af assays. Dette generelle reagens er mærket‘ Til laboratoriebrug’ og fremstillet i en ISO 13485-certificeret og FDA-registreret facilitet, der overholder cGMP-principperne. Med stringent kvalitet og førsteklasses ydeevne, TaqPath qPCR Master Mix er et overlegent valg til dine diagnostiske test- eller udviklingsbehov.
Funktioner af TaqPath qPCR Master Mix inkluderer:
•Effektiv og lineær detektion af op til otte logfiler med genekspression eller miRNA-assays
• Muliggør pålidelig detektion af skabeloner med lavt antal kopier med reproducerbare CT-resultater
• Robust multiplekseringsydelse med eksogene eller endogene mål
• Fremstillet med strenge produktions- og proceskontroller for at sikre ensartethed fra parti til parti
• Overholdelsespakke, der indeholder oftest efterspurgte overholdelsesdokumenter, tilgængelig nedenfor
TaqPath qPCR Master Mix, CG, er en 2X-formulering designet til genekspression og miRNA-analyse. Den indeholder termostabil Fast DNA-polymerase, uracil-N-glycosylase (UNG), dNTP'er med dUTP, ROX farvestof (passiv reference) og optimerede bufferkomponenter for maksimal robusthed og reproducerbarhed.
Valideret med en bredde af arbejdsgange
TaqPath qPCR Master Mix, CG, er blevet valideret til at give høj specificitet og dynamisk rækkevidde til brug i flere realtids PCR-applikationer. Formuleringen kan køres i enten hurtige eller standardcykliske forhold på en lang række qPCR-platforme. Figuren nedenfor viser den fremragende PCR-linearitet over et 8-log input-område af skabelon med både genekspression og miRNA-assays.
Desuden TaqPath qPCR Master Mix, CG, er blevet konstrueret til at bevare ensartet ydeevne i formonterede reaktioner i op til 48 timer. Stabiliteten af denne blanding giver brugere af væskehåndteringssystemer med høj gennemstrømning sikkerhed for, at resultaterne på den første plade vil efterligne resultaterne fra den sidste plade. TaqPath qPCR Master Mix er blevet benchmarket mod lignende konkurrerende mastermix og demonstrerer tilsvarende eller bedre følsomhed og dynamisk rækkevidde på tværs af en række forskellige mål.
Reproducerbar følsom detektion
Vi forstår vigtigheden af pålideligt at detektere lavt kopierede mål for din testkvalitet og datafortolkning. TaqPath qPCR Master Mix, CG, hjælper med at generere signifikante og reproducerbare CT-værdier for≤ 10 kopigenkendelse. Figuren nedenfor viser de konsistente CT-resultater opnået fra tre unikke lots ved detektering af 10-kopier input. Denne lot-to-lot CT-konsistens bevares på tværs af flere assays med forskellige attributter og udtryksniveauer for at maksimere tilliden til dine resultater.
Optimeret til multipleksing
Samtidig amplifikation af flere assays kan være gavnlig ikke kun som en kontrol til at normalisere og detektere anomalier i eksperimenter, men også for at forbedre effektiviteten og omkostningsbesparelser for laboratorier. TaqPath qPCR Master Mix er blevet optimeret med enzymer og komponentkoncentrationer for at lette multipleksing, samtidig med at specificiteten bevares, og det er valideret til duplex-ydeevne i hvert produktionslot.
Inhibitor tolerant
I modsætning til andre mastermix på markedet, TaqPath qPCR Master ’Mixs unikke proprietære formulering tillader robust ydeevne selv i nærvær af stoffer, der normalt kan hæmme PCR, såsom heparin, hæmatin eller EDTA, hvilket øger din selvtillid, når du arbejder med en række komplekse kliniske prøver. TaqPath masterblandinger viser øget tolerance over for inhibitorer sammenlignet med konkurrerende blandinger.
Overholdelsespakke
I et forsøg på effektivt at understøtte dine overholdelsesbehov er ofte efterspurgte overholdelsesdokumenter tilgængelige her:
•Erklæring om kvalitet vedrørende den nuværende god fremstillingspraksis (cGMP), hvortil TaqPath masterblandinger klæber
• Detaljeret partispecifikt analysecertifikat (COA) (se nedenfor i Dokumenter& Downloads sektion)
• Support til leverandørevaluering
- Gennemført selvevaluering
-- ISO certifikater efter produktionssted
• For EU Reach-overholdelsesrelaterede forespørgsler, e-mail 'LSGChemicalCompliance@thermofisher.com'
• BSE/TSE-erklæring
• Ændringskontrol og meddelelsesregistrering
Kan du ikke finde det overholdelsesdokument, du ’leder efter? Teknisk support er her for at hjælpe.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Koncentration 2X
Indhold og opbevaring Opbevares ved °2 C til °8 C i mørke.
Detektionsmetode Primer-sonde
Form Væske
Format Flaske
PCR metode qPCR
Polymerase Hurtig DNA-polymerase
Reaktionshastighed Hurtig eller standard
Til brug med (udstyr) QuantStudio™ Dx, 7500 Hurtig Dx
Multiplex kapacitet Duplex
Passiv referencefarve ROX (forblandet)
Produktlinje TaqPath
Produkttype qPCR Master Mix
Mængde 2 x 5 mL
Følsomhed Down to 10 copies
Tilstrækkelig til 1000 reaktioner
Målspecificitet cDNA or gDNA only
Til brug med (applikation) Genekspression, Virusdetektion, DNA Quantitation, Presence/Absence, miRNA analysis
Termostabilitet 48 hr., Assembled Reaction
Hot Start Indbygget varmstart
Antal reaktioner 1000 reaktioner
Prøvetype cDNA, DNA
Volumen 2 x 5 mL
Inkluderer dUTP, UNG/UDG
Inhibitor Tolerance (Simple) High