Få mere at vide
Applied Biosystems™ TaqPath™ qPCR Master Mix, CG
Artikelnummer. 16258100 Shop alle Applied Biosystems produkter
Skift visning
Mængde:
1 x 5 mL
2 x 5 mL
10 x 5 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
16258100 2 x 5 mL -
16278100 10 x 5 mL -
15810843 1 x 5 mL Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16258100 Leverandør Applied Biosystems™ Leverandørnr. A16245
Black Friday starter her
Brug rabatkode 27984
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
TaqPath qPCR Master Mix, CG, er en 2X-formulering designet til genekspression og miRNA-analyse. Den indeholder termostabil Fast DNA-polymerase, uracil-N-glycosylase (UNG), dNTP'er med dUTP, ROX farvestof (passiv reference) og optimerede bufferkomponenter for maksimal robusthed og reproducerbarhed.
Mastermixet leverer sikre resultater i både enkelt- og duplexreaktioner, selv i nærvær af hæmmere, der ofte findes i kliniske prøver. Alle partier er funktionelt testet for at sikre lot-to-lot reproducerbarhed for CT-konsistens og dynamisk område på tværs af en bred vifte af assays. Dette generelle reagens er mærket 'Til laboratoriebrug' og produceres på et ISO 13485-certificeret og FDA-registreret anlæg, der overholder cGMP-principperne. Med streng kvalitet og førsteklasses ydeevne TaqPath er qPCR Master Mix et fremragende valg til dine diagnostiske test- eller udviklingsbehov.
Funktioner i TaqPath qPCR Master Mix inkluderer:
  • Effektiv og lineær detektion af op til otte logs med genekspression eller miRNA-assays
  • Muliggør pålidelig detektion af lavkopi-skabeloner med reproducerbare CT-resultater
  • Robust multipleksydelse med eksogene eller endogene mål
  • Fremstillet med strenge produktions- og proceskontroller for at sikre konsistens fra parti til parti
  • Overholdelsespakke med de mest efterspurgte compliance-dokumenter, tilgængelig nedenfor
TaqPath qPCR Master Mix, CG, er en 2X-formulering designet til genekspression og miRNA-analyse. Den indeholder termostabil Fast DNA-polymerase, uracil-N-glykosylase (UNG), dNTP'er med dUTP, ROX farvestof (passiv reference) og optimerede bufferkomponenter for maksimal robusthed og reproducerbarhed.
Valideret med en bred vifte af arbejdsgange
TaqPath qPCR Master Mix, CG, er valideret til at levere høj specificitet og dynamisk område til brug i flere realtids PCR-applikationer. Formuleringen kan køres under enten hurtige eller standardcykliske forhold på en bred vifte af qPCR-platforme. Figuren nedenfor demonstrerer den fremragende PCR-linearitet over et 8-logs inputområde af skabelonen med både genekspression og miRNA-analyser.
Derudover TaqPath er qPCR Master Mix, CG, udviklet til at bevare ensartet ydeevne i forudsamlede reaktioner i op til 48 timer. Stabiliteten af denne blanding giver brugerne af højkapacitetssystemer til væskehåndtering sikkerhed for, at resultaterne på den første plade vil efterligne dem fra den sidste plade. TaqPath qPCR Master Mix er blevet benchmarket mod lignende konkurrent mastermixes og demonstrerer tilsvarende eller bedre følsomhed og dynamisk område på tværs af forskellige mål.
Reproducerbar følsom detektion
Vi forstår vigtigheden af pålideligt at opdage lavkopimål for din testkvalitet og datafortolkning. TaqPath qPCR Master Mix, CG, hjælper med at generere betydelige og reproducerbare CT-værdier til ≤10 kopidetektion. Figuren nedenfor viser de konsistente CT-resultater opnået fra tre unikke partier ved detektering af 10-kopi input. Denne lot-to-lot CT-konsistens bevares på tværs af flere assays med forskellige attributter og udtryksniveauer for at maksimere tilliden til dine resultater.
Optimeret til multiplexing
Samtidig forstærkning af flere assays kan være gavnligt, ikke kun som kontrol til at normalisere og opdage anomalier i eksperimenter, men også for at forbedre effektivitet og omkostningsbesparelser for laboratorier. TaqPath qPCR Master Mix er optimeret med enzymer og komponentkoncentrationer for at lette multiplexing samtidig med at specificiteten bevares, og den valideres for duplex-ydeevne i hver produktionsbatch.
Inhibitortolerant
I modsætning til andre masterblandinger på markedet TaqPath tillader qPCR Master Mix' unikke proprietære formulering robust ydeevne, selv i nærvær af stoffer, der normalt kan hæmme PCR, såsom heparin, hæmatin eller EDTA, hvilket øger din selvtillid ved arbejde med forskellige komplekse kliniske prøver. TaqPath Mastermixes viser øget tolerance over for inhibitorer sammenlignet med konkurrentmix.
Overholdelsespakke
For effektivt at understøtte dine compliance-behov er ofte efterspurgte compliance-dokumenter tilgængelige her:
  • Kvalitetserklæring vedrørende de nuværende gode produktionspraksisser (cGMP), som TaqPath masterblandinger overholder
  • Detaljeret lot-specifik analysecertifikat (COA) (se nedenfor i afsnittet om dokumenter & downloads)
  • Leverandørvurderingsstøtte
    • Gennemført selvevaluering
    • ISO Certifikater efter produktionssted
  • For forespørgsler om EU Reach-overholdelse, send en e-mail til LSGChemicalCompliance@thermofisher.com
  • BSE/TSE-erklæring
  • Ændringskontrol og registrering af notifikationer
Kan du ikke finde det compliance-dokument, du leder efter? Teknisk support er her for at hjælpe.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Koncentration 2X
Indhold og opbevaring Opbevares ved °2 C til °8 C i mørke.
Detektionsmetode Primer-sonde
Form Væske
Format Flaske
PCR metode qPCR
Polymerase Hurtig DNA-polymerase
Reaktionshastighed Hurtig eller standard
Til brug med (udstyr) QuantStudio Dx, 7500 Fast Dx, Roche LightCycler PRO System, Bio-Rad CFX Opus 96 Real-Time PCR System
Multiplex kapacitet Duplex
Passiv referencefarve ROX (forblandet)
Produktlinje TaqPath
Produkttype qPCR Master Mix
Mængde 2 x 5 mL
Følsomhed Ned til 10 eksemplarer
Tilstrækkelig til 1000 reaktioner
Målspecificitet cDNA eller kun gDNA
Til brug med (applikation) Genekspression, Mikrobiel detektion, DNA-kvantificering, Tilstedeværelse/Fravær, miRNA-analyse
Termostabilitet 48 timer, samlet reaktion
Hot Start Indbygget varmstart
Antal reaktioner 1000 reaktioner
Prøvetype cDNA, DNA
Volumen 2 x 5 mL
Inkluderer dUTP, UNG/UDG
Inhibitor Tolerance (Simple) Høj