Få mere at vide
Applied Biosystems™ TaqPath™ ProAmp™ Multiplex Master Mix
Artikelnummer. 15950311 Shop alle Applied Biosystems produkter
Skift visning
Mængde:
1 x 1 mL
1 x 10 mL
1 x 50 mL
2 x 10 mL
2 x 50 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 2
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15950311 1 x 10 mL Hver
15950293 1 x 1 mL Hver
15803265 2 x 10 mL Pakke med 2
15960293 1 x 50 mL Hver
17173069 2 x 50 mL Pakke med 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 15950311 Leverandør Applied Biosystems™ Leverandørnr. A30869
Black Friday starter her
Brug rabatkode 27984
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
TaqPath ProAmp Multiplex Master Mix er til højere multipleksing (op til fire mål) i high-throughput genotype- og kopiantalvariationsprotokoller, der kræver kompromisløs pålidelighed og nøjagtighed, selv i nærvær af inhibitorer, der almindeligvis findes i kliniske prøver.
TaqPath ProAmp Multiplex Master Mix er til højere multiplexing (op til fire mål) i højkapacitets genotyping og kopieringstalvariationsprotokoller, der kræver kompromisløs pålidelighed og nøjagtighed, selv i nærvær af hæmmere, der ofte findes i kliniske prøver. Den er designet til at levere følsomme og sikre resultater fra genomiske DNA-mål på en bred vifte af qPCR-instrumentplatforme. TaqPath ProAmp Multiplex Master Mix produceres under et stærkt ISO13485 kvalitetsstyringssystem og er designet til at levere ensartet produktydelse parti efter parti.
To TaqPath ProAmp Master Mix-formuleringer til forskellige gennemstrømningsbehov
  • TaqPath ProAmp Master Mix (Kat. Nej. A30871) — inkluderer ROX passiv referencefarve til lavere multipleksning af op til tre mål
  • TaqPath ProAmp Multiplex Master Mix—inkluderer MUSTANG PURPLE passiv reference-farve til højere multiplexing af op til fire mål
Fordele ved TaqPath ProAmp Master Mix
  • Enestående datakvalitet—, høj specificitet, dynamisk område* og reproducerbarhed til genotyping og bestemmelse af kopinummer, selv i nærvær af hæmmere
  • Tolerance over for hæmmere, der er almindelige i prøver fremstillet fra menneskelige eller animalske kilder (mundpinde, blod og kortstansemaskiner)
  • 72-timers pre-PCR bordstabilitet til automatiserede arbejdsgange, muliggjort af vores proprietære Dual-Lock Taq DNA hot-start mekanisme
  • Multiplexing bredde—to formuleringer, der muliggør detektering af én til fire mål pr. reaktion
  • Fremragende produktionskonsistens—produceret i en ISO 13485-certificeret facilitet
  • Overholdelsespakke med de mest efterspurgte compliance-dokumenter, tilgængelig nedenfor
Højpræcis genotypning med rensede eller rå lysatprøveinput
Nøjagtig genotypning er vigtig, når der kun er begrænset prøve tilgængelig, eller PCR-hæmmere er uundgåelige, for eksempel ved klinisk diagnostisk testning. TaqPath ProAmp Master Mix er optimeret til at give nøjagtige og reproducerbare resultater, selv i lavvolumen-reaktioner fremstillet med rensede eller rå lysatprøveinput. Figuren nedenfor viser en sammenligning af genotypningsnøjagtighed versus konkurrentblandinger for det samme sæt TaqMan genotypningsanalyser med rå lysat fra blodprøver. TaqPath ProAmp Master Mix er optimeret til at levere høj-specificitet alleldiskrimination, hvilket demonstreres ved fremragende klyngeadskillelse i genotypingplots, uanset om prøven er renset genomisk DNA eller rå lysat.
Høj nøjagtighed kopinummerkvantificering
Den alsidige TaqPath ProAmp Master Mix kan også bruges til meget præcis bestemmelse af kopinummervariation ved hjælp af rensede genomiske DNA-prøver. Figuren nedenfor viser en sammenligning af kopinummervariationsresultater ved brug af TaqPath ProAmp Master Mix versus to andre mix. TaqPath ProAmp Master Mix muliggør nøjagtig bestemmelse af kopiantal i samples med op til fire kopier.
Generelle reagenser fremstillet under cGMP
TaqPath Master Mixes er generelle reagenser mærket 'Til laboratoriebrug' og fremstillet i en ISO 13485-certificeret og FDA-registreret facilitet, der følger cGMP-principperne.
Overholdelsespakke
For effektivt at understøtte dine compliance-behov er ofte efterspurgte compliance-dokumenter tilgængelige her:
  • Kvalitetserklæring vedrørende de nuværende gode produktionspraksisser (cGMP), som TaqPath masterblandinger overholder
  • Detaljeret lot-specifik analysecertifikat (COA) (se nedenfor i afsnittet om dokumenter & downloads)
  • Produktstabilitetserklæring
  • Leverandørvurderingsstøtte
    • Gennemført selvevaluering
    • ISO Certifikater efter produktionssted
  • BSE/TSE-erklæring
  • Ændringskontrol og registrering af underretning
  • For forespørgsler om EU Reach-overholdelse, send en e-mail til LSGChemicalCompliance@thermofisher.com
Kan du ikke finde det compliance-dokument, du leder efter? Teknisk support er her for at hjælpe.
* Dynamisk område er en egenskab ved både assay og skabelonkoncentration i prøven samt ved formuleringen af masterblandingen; derfor kan resultaterne variere fra person til person.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Opbevares ved °2 C til °8 C i mørke.
Detektionsmetode Primer-sonde
PCR metode Multiplex qPCR
Polymerase Taq-DNA-polymerase
Reaktionshastighed Hurtig eller standard
Til brug med (udstyr) QuantStudio 3 eller 5, QuantStudio 6/QuantStudio 7 Flex, QuantStudio 12K Flex, QuantStudio Dx, ViiA 7 Real-Time PCR System ViiA 7 DX, 7500 Fast, StepOne eller StepOnePlus
Multiplex kapacitet Op til 4-plex
Passiv referencefarve Mustang Purple
Produktlinje TaqPath
Produkttype qPCR Master Mix
Mængde 1 x 10 mL
Forsendelsestilstand Våd is
Tilstrækkelig til 2000 reaktioner
Målspecificitet cDNA eller kun gDNA
Til brug med (applikation) Genotypebestemmelse, Farmakogenomik
Termostabilitet 72 timer, samlet reaktion
Antal reaktioner 2000 reaktioner
Volumen 1 x 10 mL
Inkluderer dUTP, UNG/UDG
Inhibitor Tolerance (Simple) Meget højt