Få mere at vide
Applied Biosystems™ TaqPath™ DuraPlex™ 1-Step RT-qPCR Master Mix
Artikelnummer. 30054648 Shop alle Applied Biosystems produkter
Skift visning
Volumen:
0.5 mL
5 mL
10 mL
Pakningsstørrelse:
0.5ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen unitSize
30054648 10 mL -
30054512 0.5 mL 0.5ml
30054686 5 mL -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30054648 Leverandør Applied Biosystems™ Leverandørnr. A58668
Applied Biosystems TaqPath DuraPlex 1-Step RT-qPCR Master Mix er en bord-stabil, enkeltrørs mastermix optimeret til hurtig, følsom og reproducerbar påvisning af virale og bakterielle patogener selv i nærvær af PCR-hæmmere.
Applied Biosystems TaqPath DuraPlex 1-Step RT-qPCR Master Mix is a benchtop-stable, single-tube master mix optimized for rapid, sensitive, and reproducible detection of viral and bacterial pathogens even in the presence of PCR inhibitors. This automation-friendly master mix is ideally suited for testing and developing high-throughput molecular diagnostics, as well as for gene expression analysis for high-throughput biologics screening. The 4X concentrated formulation can multiplex six targets in a single well and has intuitive user handling.
Applied Biosystems TaqPath DuraPlex 1-Step RT-qPCR Master Mix er en bord-stabil, enkeltrørs mastermix optimeret til hurtig, følsom og reproducerbar påvisning af virale og bakterielle patogener selv i nærvær af PCR-hæmmere. Denne automatiseringsvenlige mastermix er ideel til test og udvikling af high-throughput molekylær diagnostik, såvel som til genekspressionsanalyse til high-throughput biologisk screening. Den 4X koncentrerede formulering kan multiplekse seks mål i en enkelt brønd og har forbedret brugerhåndtering sammenlignet med andre formuleringer på markedet.
TaqPath DuraPlex 1-Step RT-qPCR Master Mix fås i to formuleringer:
Med ROX farvestof som en passiv reference, —der anbefales til multipleksassays med op til fem mål i en enkelt brønd*
• Uden ROX farvestof som passiv reference (kat. nr. A58669)— anbefales til multipleksanalyser med op til seks mål i en enkelt brønd
* Anbefales ikke til brug med assay JUN (eller lignende emissionsbølgelængde) farvestof.
Fordele ved TaqPath DuraPlex 1-Step RT-qPCR Master Mix
• Automatiser din arbejdsgang med bord-stabilitet af fuldt samlede reaktioner
• Optimer dit assay til højordens multipleksing af op til seks mål i en enkelt reaktion
• Forbedre håndtering, stabilitet under brug og fryse-tø-forhold
• Øge tilliden til at detektere både RNA- og DNA-mål i prøver, der indeholder udfordrende PCR-hæmmere
• Sikre reproducerbare resultater med ensartet lot-to-lot-ydelse
Automatiser din arbejdsgang
TaqPath DuraPlex 1-Step RT-qPCR Master Mix giver en hel arbejdsdag (over otte timer) med stabilitet af fuldstændigt samlede reaktioner (mastermix, prøve og assay), hvilket hjælper med at muliggøre brugen af væskehåndtering og andet automatiseringsudstyr. Denne hurtigcyklende mastermix kan bruges effektivt til både RNA- og DNA-detektion af bakterielle, virale og svampemål. Nedenstående figur viser ensartet følsomhed med en multipleksanalyse testet ved 0 og 8 timer sammenlignet med andre producenter.
Optimeret til multipleksing af høj orden
TaqPat DuraPlex 1-Step RT-qPCR Master Mix er blevet valideret med multiplex assays med op til seks mål i en enkelt brønd med Nej ROX formulering og op til fem mål i en enkelt brønd med ROX formulering. Det muliggør nøjagtig detektion af prøver med både lav og høj RNA- og DNA-koncentration og giver et bredt dynamisk område. Figuren nedenfor viser den fremragende PCR-linearitet over et 8-log-inputområde i et 5-plex-assay.
Forbedret håndtering
TaqPath DuraPlex 1-Step RT-qPCR Master Mix er blevet formuleret til at forbedre håndtering under brug, herunder en lavere viskositet for at muliggøre mere effektiv pipettering, herunder med automatiserede væskehåndteringsplatforme. Masterblandingen er stabil ved stuetemperatur (24 C) i °op til 24 timer og kan opbevares under køl (4 C) °i op til en måned efter første brug. Den kan bruges trygt gennem otte fryse-tø-cyklusser uden tab af ydeevne. Den nye formulering hjælper med at sikre, at mastermixet kan tilpasses til en række unikke workflowscenarier. Figuren nedenfor viser ensartet ydeevne af reagenser opbevaret i en uge ved 24 °C.
Øg tilliden
Den unikke proprietære TaqPath DuraPlex 1-Step RT-qPCR-formulering muliggør robust ydeevne, selv i nærvær af stoffer, der kan hæmme PCR, hvilket resulterer i effektiv skabelondetektion fra både oprenset RNA og DNA, herunder udfordrende kliniske prøvematricer såsom VTM, afføring, blod og urin. Nedenstående figur viser ydeevne med almindelige PCR-hæmmere sammenlignet med masterblandinger fra andre producenter.
Sikre reproducerbarhed
Dette generelle reagens (GPR), mærket 'Til laboratoriebrug', er fremstillet i en ISO 13485-certificeret og FDA-registreret facilitet, der overholder principperne for gældende god fremstillingspraksis (cGMP). Alle masser af TaqPath DuraPlex 1-Step RT-qPCR Master Mix er funktionelt testet for at hjælpe med at sikre parti-til-lot-reproducerbarhed for Ct og dynamisk områdekonsistens på tværs af en bred vifte af assays. Figuren nedenfor viser ensartet ydeevne af tre lots af mastermix.
Overholdelsespakke
I et forsøg på effektivt at understøtte dine overholdelsesbehov, stilles følgende ofte efterspurgte dokumenter til rådighed nedenfor.
•Erklæring om kvalitet vedrørende nuværende god fremstillingspraksis (cGMP) af TaqPath mesterblandinger
• Detaljeret partispecifikt analysecertifikat (COA) (se nedenfor i dokumenter& Downloads sektion)
• Support til leverandørevaluering
- Gennemført selvevaluering
--ISO-certifikater efter produktionssted
• Kontakt LSGChemicalCompliance@thermofisher.com for forespørgsler vedrørende EU Reach-overholdelse
• Ændringskontrol og meddelelsesregistrering
Kan du ikke finde det overholdelsesdokument, du ’leder efter? Teknisk support er tilgængelig for at hjælpe.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Koncentration 4X
Indhold og opbevaring Opbevar kl– 15 til– °25 C.
Opbevares ved stuetemperatur (24°C) i 1 uge efter første brug og 4°C i 1 måned efter første brug.
Detektionsmetode Primer-sonde
Form Væske
Format Single-Tube
GC-Rich PCR-ydelse Medium
PCR metode 1-Step RT-PCR
Polymerase Applied Biosystems™ AmpliTaq™ DNA-polymerase med Hot Start
Reaktionshastighed Hurtig eller standard
Multiplex kapacitet Up to 5-plex
Passiv referencefarve ROX™
Produktlinje TaqPath
Mængde 10 mL
Forsendelsestilstand Tøris
Målspecificitet RNA only, Both RNA and DNA
Til brug med (applikation) Virusdetektion, Detektion af patogener, Realtids-PCR (qPCR), Genekspression
Termostabilitet 8 hr., Assembled Reaction
Hot Start Antistof-baseret
Antal reaktioner 2000 x 20μ L Reaktioner
Volumen 10 mL
Inkluderer dUTP
Inhibitor Tolerance (Simple) High
Vis mere Vis mindre
For Laboratory Use