Få mere at vide
Applied Biosystems™ TaqPath™ DuraPlex™ 1-Step RT-qPCR Master Mix
Artikelnummer. 30054512 Shop alle Applied Biosystems produkter
Skift visning
Volumen:
0.5 mL
5 mL
10 mL
Pakningsstørrelse:
0.5ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen Pakningsstørrelse
30054512 0.5 mL 0.5ml
30054686 5 mL -
30054648 10 mL -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30054512 Leverandør Applied Biosystems™ Leverandørnr. A58666
 Begrænset vare
På lager
Applied Biosystems TaqPath DuraPlex 1-Step RT-qPCR Master Mix er en bord-stabil, enkeltrørs mastermix optimeret til hurtig, følsom og reproducerbar påvisning af virale og bakterielle patogener selv i nærvær af PCR-hæmmere.
Applied Biosystems TaqPath DuraPlex 1-Step RT-qPCR Master Mix er en bordstabil, enkeltrørs masterblanding optimeret til hurtig, følsom og reproducerbar detektion af virale og bakterielle patogener, selv i nærvær af PCR-hæmmere. Denne automationsvenlige masterblanding er ideelt egnet til test og udvikling af højkapacitets molekylær diagnostik samt til genekspressionsanalyse til højkapacitets biologiske screening. Den 4X koncentrerede formulering kan multiplexe seks mål i en enkelt brønd og har intuitiv brugerhåndtering.
TaqPath DuraPlex 1-Step RT-qPCR Master Mix fås i to formuleringer:
  • Med ROX farvestof som passiv reference—anbefales det til multiplex-assays med op til fem mål i en enkelt brønd*
  • Uden ROX farve som passiv reference (Kat. Nej. A58669) — anbefales til multiplex-analyser med op til seks mål i en enkelt brønd
*Anbefales ikke til brug med en assay, der JUN bruger (eller lignende emissionsbølgelængde) farvestof.
Fordele ved TaqPath DuraPlex 1-Step RT-qPCR Master Mix
  • Muliggør workflow-automatisering med bordstabilitet af fuldt samlede reaktioner for en hel arbejdsdag
  • Optimer din analyse til højordens multipleksing af op til seks mål i én enkelt reaktion
  • Forbedre håndtering, stabilitet under brug og frost-tø-forhold
  • Øg tillid til at opdage både RNA- og DNA-mål i prøver, der indeholder udfordrende PCR-hæmmere
  • Sikre reproducerbare resultater med ensartet lot-til-lot-præstation
Automatisering af understøttede arbejdsgange
TaqPath DuraPlex 1-Step RT-qPCR Master Mix muliggør en hel arbejdsdag (over otte timer) med stabilitet af fuldstændigt samlede reaktioner (mastermix, prøve og assay), hvilket muliggør brugen af væskehåndtering og andet automatiseringsudstyr. Denne hurtigcyklende masterblanding kan bruges effektivt til både RNA- og DNA-detektion af bakterielle, virale og svampemål. Figuren nedenfor viser ensartet følsomhed med en multiplex-assay testet ved 0 og 8 timer sammenlignet med andre producenter.
Optimeret til multipleksing af høj orden
TaqPath DuraPlex 1-Step RT-qPCR Master Mix er valideret med multiplex-assays med op til seks mål i en enkelt brønd med No-formuleringen ROX og op til fem mål i en enkelt brønd med formuleringen ROX . Det muliggør nøjagtig detektion af både prøver med lav og høj RNA- og DNA-koncentration og giver et bredt dynamisk område. Figuren nedenfor demonstrerer den fremragende PCR-linearitet over et 8-logs inputområde i en 5-plex analyse.
Forbedret håndtering
TaqPath DuraPlex 1-Step RT-qPCR Master Mix er formuleret for at forbedre håndteringen under brug, herunder en lavere viskositet for at muliggøre mere effektiv pipettering, herunder med automatiserede væskehåndteringsplatforme. Masterblandingen er stabil ved stuetemperatur (24 °C) i op til 1 uge og kan opbevares i køleskab (4 °C) i op til en måned efter første brug. Den kan bruges trygt gennem otte fryse-tø-cyklusser uden tab af ydeevne. Den nye formulering hjælper med at sikre, at mastermixet kan tilpasses en række forskellige arbejdsgangsscenarier. Figuren nedenfor viser en stabil ydeevne af reagenser lagret i en uge ved 24 °C.
Øg selvtilliden
Den unikke, proprietære TaqPath DuraPlex 1-Step RT-qPCR-formulering muliggør robust ydeevne selv i nærvær af stoffer, der kan hæmme PCR, hvilket resulterer i effektiv skabelondetektion fra både renset RNA og DNA, herunder udfordrende kliniske prøvematricer som VTM, afføring, blod og urin. Figuren nedenfor viser ydeevnen med almindelige PCR-hæmmere sammenlignet med masterblandinger fra andre producenter.
Fremmer reproducerbarhed
Dette generelle reagens (GPR), mærket 'Til laboratoriebrug', fremstilles i en ISO 13485-certificeret og FDA-registreret facilitet, som følger principperne for gældende god fremstillingspraksis (cGMP). Alle partier af TaqPath DuraPlex 1-Step RT-qPCR Master Mix er funktionelt testet for at sikre lot-to-lot reproducerbarhed for CT- og dynamisk områdekonsistens på tværs af en bred vifte af assays. Figuren nedenfor viser den ensartede ydeevne for tre batches mastermix.
Overholdelsespakke
For effektivt at understøtte dine compliance-behov stilles følgende ofte efterspurgte dokumenter til rådighed nedenfor.
  • Kvalitetserklæring vedrørende aktuelle gode fremstillingspraksisser (cGMP) for TaqPath mastermixes
  • Detaljeret lot-specifik analyseattest (COA) (se nedenfor i afsnittet Dokumenter & Downloads)
  • Leverandørevalueringsstøtte
    • Gennemført selvevaluering
    • ISO Certifikater efter produktionssted
  • For spørgsmål om EU Reach-overholdelse, kontakt LSGChemicalCompliance@thermofisher.com
  • Ændringskontrol og registrering af notifikationer
Kan du ikke finde det compliance-dokument, du leder efter? Teknisk support er tilgængelig for at hjælpe.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Koncentration 4X
Indhold og opbevaring Opbevar ved -15 °C til -25 °C.
Opbevar ved stuetemperatur (24 °C) i 1 uge efter første brug og 4 °C i 1 måned efter første brug.
Detektionsmetode Primer-sonde
Form Væske
Format Single-Tube
GC-Rich PCR-ydelse Medium
PCR metode 1-Step RT-PCR
Polymerase Applied Biosystems™ AmpliTaq™ DNA-polymerase med Hot Start
Reaktionshastighed Hurtig eller standard
Multiplex kapacitet Op til 5-plex
Passiv referencefarve ROX (forblandet)
Produktlinje TaqPath
Mængde 0.5 mL
Forsendelsestilstand Tøris
Målspecificitet Kun RNA, både RNA og DNA
Til brug med (applikation) Mikrobiel detektion, Genekspression, DNA-kvantificering, Tilstedeværelse/Fravær
Termostabilitet 8 timer, samlet reaktion
Hot Start Antistof-baseret
Antal reaktioner 100 x 20μ L Reaktioner
Volumen 0.5 mL
Inkluderer dUTP
Inhibitor Tolerance (Simple) Høj
Vis mere Vis mindre
Til laboratoriebrug