Få mere at vide
Applied Biosystems™ TaqPath™ BactoPure™ Mikrobiel Detektion Master Mix
Shop alle Applied Biosystems produkterBeskrivelse
TaqPath BactoPure Microbial Detection Master Mix is optimized for rapid low-level microbial detection even in the presence of PCR inhibitors. All lots are functionally tested to help ensure lot-to-lot reproducibility for Ct and dynamic range consistency across a wide variety of assays. This General Purpose Reagent, labeled 'For Laboratory Use', is manufactured in an ISO 13485-certified and FDA-registered facility that adheres to the principles of current good manufacturing practices (cGMP).
TaqPath BactoPure Microbial Detection Master Mix er optimeret til hurtig mikrobiel detektion på lavt niveau, selv ved tilstedeværelse af PCR-hæmmere. Alle lots er funktionelt testet for at sikre parti-til-lot-reproducerbarhed for Ct og dynamisk områdekonsistens på tværs af en bred vifte af assays. Dette reagens til generelle formål, mærket 'Til laboratoriebrug', er fremstillet i en ISO 13485-certificeret og FDA-registreret facilitet, der overholder principperne for gældende god fremstillingspraksis (cGMP).
Fordele ved TaqPath BactoPure Mikrobiel Detektion Master Mix
•Konsekvent påvisning på lavt niveau af bakterie-, svampe-, pattedyrs- og viralt DNA samt antibiotikaresistensmarkører
•Tolerant over for PCR-hæmmere, der typisk findes i biofarmaceutiske, molekylære diagnostiske og forskningsapplikationer fra både rensede prøver og rå lysater
•Bredt lineært dynamisk område* (op til 8 logfiler) muliggør nøjagtig detektion med prøver med både lav- og høj-DNA-koncentration
•Optimeret til multipleksing —tilgængelig i to formuleringer, der muliggør påvisning af et til fire mål pr. reaktion
•72 præ-PCR bordplade stabilitet af præmonteret** reaktioner, aktiveret af vores proprietære hot-start-mekanisme
•Overholdelsespakke, der indeholder de mest efterspurgte dokumenter,
tilgængelig nedenfor To formuleringer
Masterblandingen fås i to formuleringer:
• TaqPath Bactopure Microbial Detection Master Mix indeholdende ROX farvestof som passiv reference anbefales til singleplex (1 probe) og op til triplex (3 prober) reaktioner
• TaqPath Bactopure Microbial Detection Master Mix (nr ROX ), som ikke indeholder en passiv reference, anbefales til brug med analyser, der anvender JUN (eller lignende udeladelse bølgelængde) farvestof eller til multipleksing af højere orden (> 3 mål)
Konsekvent registrering på lavt niveau
TaqPath BactoPure Microbial Detection Master Mix er blevet optimeret til meget reproducerbar, lavniveaudetektion fra en lang række prøver. Mens andre kommercielt tilgængelige blandinger indeholder DNA-baggrund, hvilket kan føre til tvetydige resultater (figur nedenfor), er hvert parti af TaqPath BactoPure mastermix testes på et panel af assays for at bekræfte, at det praktisk talt er fri for sådan baggrund før frigivelse. Dette muliggør TaqPath BactoPure mastermix for pålideligt at detektere og kvantificere lavkoncentrationsprøver, som det fremgår af nedenstående figur. Også vist i en figur nedenfor er de konsistente Cq-resultater opnået fra tre unikke lots på tværs af flere assays for at maksimere tilliden til dine resultater og fremhæve TaqPath BactoPure ’master mix s enestående lot-to-lot konsistens.
Tolerant over for PCR-hæmmere
Den unikke proprietære TaqPath BactoPure master mix-formulering tillader robust ydeevne, selv i nærvær af stoffer, der kan hæmme PCR (figur nedenfor), hvilket resulterer i effektiv template-detektion fra både oprenset DNA og rålysat som illustreret i figuren nedenfor.
Bredt lineært dynamisk område
TaqPath BactoPure Microbial Detection Master Mix er blevet valideret til at give et bredt lineært dynamisk område* (op til 8 log), hvilket muliggør nøjagtig detektion med prøver med både lav- og høj-DNA-koncentration. Formuleringen kan køres i enten hurtige eller standardcykliske forhold på en lang række qPCR-platforme. Figuren nedenfor viser den fremragende PCR-linearitet over et 8-log inputområde med en panbakteriel analyse.
Optimeret til multipleksing
TaqPath BactoPure Microbial Detection Master Mix er blevet valideret til multipleksing af op til fire mål i én reaktion, hvilket gør det muligt at køre yderligere assays og/eller kontroller samtidigt for øget effektivitet. Nedenstående figur illustrerer denne multipleksingsevne ved at sammenligne ydeevne mellem singleplex- og multipleksreaktioner.
Generelle reagenser mærket 'Til laboratoriebrug' og fremstillet under cGMP
TaqPath masterblandinger er mærkede reagenser til generelle formål‘ Til laboratoriebrug’ og fremstillet i en ISO 13485-certificeret og FDA-registreret facilitet, der overholder cGMP-principperne.
Overholdelsespakke
I et forsøg på effektivt at understøtte dine overholdelsesbehov er følgende ofte efterspurgte dokumenter blevet gjort tilgængelige nedenfor.
•Erklæring om kvalitet vedrørende nuværende god fremstillingspraksis (cGMP) af TaqPath mesterblandinger
• Detaljeret partispecifikt analysecertifikat (COA) (se nedenfor i Dokumenter& Downloads sektion)
• Produktstabilitetserklæring
• Support til leverandørevaluering
- Gennemført selvevaluering
-- ISO-certifikater efter produktionssted
• Kontakt LSGChemicalCompliance@thermofisher.com for forespørgsler vedrørende EU Reach-overholdelse
• BSE/TSE-erklæring
• Ændringskontrol og notifikationsregistrering
Kan du ikke finde det overholdelsesdokument, du ’leder efter? Teknisk support er her for at hjælpe.
*Dynamisk område er en funktion af assayet og skabelonkoncentrationen i prøven, såvel som formuleringen af masterblandingen; således kan individuelle resultater variere.
** Præ-PCR-stabilitet påvirkes ikke kun af masterblandingen, men også af det mål, der analyseres. For maksimal tillid bør stabilitetsprofiler for specifikke mål bekræftes.
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Indeholder 2X TaqPath BactoPure Microbial Detection Master Mix, der inkluderer: • Hot-start AmpliTaq Hurtig DNA-polymerase • Varmelabil uracil-DNA glycosylase (UNG) • dNTP'er (med dUTP) • ROX farvestof (passiv reference) • Optimeret buffer Opbevares ved °2 C til °8 C i mørke. |
| Detektionsmetode | Primer-probe |
| PCR metode | qPCR |
| Reaktionshastighed | Hurtig eller standard |
| Til brug med (udstyr) | 7500 Fast System, 7500 System, 7900HT Fast System, 7900HT System, QuantStudio12k Flex Dx, QuantStudio™ 12k Flex, QuantStudio™ 3, QuantStudio™ 5, QuantStudio 5 Dx, QuantStudio 6 Pro, QuantStudio™ 6 Flex, QuantStudio™ 7 Flex, QuantStudio 7 Pro, QuantStudio 7 Pro Dx, ViiA™ 7 System, ViiA 7 Dx, QuantStudio™ Dx, StepOnePlus™ System, 7500 Fast Dx System, StepOne™ System |
| Multiplex kapacitet | Up to 3-plex |
| Passiv referencefarve | ROX (forblandet) |
| Produktlinje | TaqPath |
| Mængde | 1 x 1 mL |
| Følsomhed | Down to 1 copy |
| Vis mere |
Til laboratoriebrug