Få mere at vide
Applied Biosystems™ TaqPath™ BactoPure™ Mikrobiel Detektion Master Mix
Shop alle Applied Biosystems produkterDescription
TaqPath BactoPure Microbial Detection Master Mix er optimeret til hurtig lavniveau mikrobiel detektion, selv i nærvær af PCR-hæmmere. Alle partier er funktionelt testet for at sikre reproducerbarhed fra parti til parti for CT og dynamikområdekonsistens på tværs af en bred vifte af assays. Dette generelle reagens, mærket 'Til laboratoriebrug', fremstilles i en ISO 13485-certificeret og FDA-registreret facilitet, der følger principperne for gældende god fremstillingspraksis (cGMP).
Fordele ved TaqPath BactoPure Microbial Detection Master Mix
- Konsekvent lavniveau påvisning af bakteriel, svampe-, pattedyr- og viralt DNA samt markører for antibiotikaresistens
- Tolerant over for PCR-hæmmere, typisk fundet i biofarmaceutiske, molekylære diagnostiske og forskningsapplikationer, både fra rensede prøver og rå lysater
- Bredt lineært dynamisk område* (op til 8 logs), hvilket muliggør nøjagtig detektion med både lav- og høj-DNA-koncentrationsprøver
- Optimeret til multiplexing—findes der to formuleringer, der muliggør ét- til fire-mål-detektion pr. reaktion
- 72 pre-PCR bordstabilitet af forudmonterede* * reaktioner, muliggjort af vores proprietære hotstart-mekanisme
- Overholdelsespakke med de mest efterspurgte dokumenter, tilgængelig nedenfor
To formuleringer
Mastermixet fås i to formuleringer:
- TaqPath Bactopure Microbial Detection Master Mix, der indeholder ROX farvestof som passiv reference, anbefales til singleplex (1 probe) og op til triplex (3 prober) reaktioner
- TaqPath Bactopure Microbial Detection Master Mix (No ROX), som ikke indeholder en passiv reference, anbefales til brug med analyser, JUN der bruger (eller lignende udeladelsesbølgelængde-) farvestof, eller til multipleksing af højere orden (>3 mål)
Konsekvent lavniveau-detektion
TaqPath BactoPure Microbial Detection Master Mix er optimeret til meget reproducerbar, lavniveau-detektion fra en bred vifte af prøver. Mens andre kommercielt tilgængelige blandinger indeholder DNA-baggrund, hvilket kan føre til tvetydige resultater (figur nedenfor), testes hver batch af TaqPath BactoPure masterblanding på et panel af assays for at certificere, at den stort set er fri for sådan baggrund før frigivelse. Dette gør det muligt TaqPath BactoPure for masterblandingen pålideligt at detektere og kvantificere lavkoncentrationsprøver, som det fremgår af figuren nedenfor. Også vist i en figur nedenfor er de konsistente Cq-resultater opnået fra tre unikke partier fordelt på flere assays for at maksimere tilliden til dine resultater og fremhæve TaqPath BactoPure masterblandingens enestående lot-til-lot konsistens.
Tolerant over for PCR-hæmmere
Den unikke, proprietære TaqPath BactoPure masterblandingsformulering muliggør robust ydeevne selv i nærvær af stoffer, der kan hæmme PCR (figur nedenfor), hvilket resulterer i effektiv skabelondetektion fra både renset DNA og rå lysat, som illustreret i figuren nedenfor.
Bredt lineært dynamisk område
TaqPath BactoPure Microbial Detection Master Mix er valideret til at give et bredt lineært dynamisk område* (op til 8 logs), hvilket muliggør nøjagtig detektion med både lav- og høj-DNA-koncentrationsprøver. Formuleringen kan køres under enten hurtige eller standardcykliske forhold på en bred vifte af qPCR-platforme. Figuren nedenfor demonstrerer den fremragende PCR-linearitet over et 8-log inputområde med en pan bakterietest.
Optimeret til multiplexing
TaqPath BactoPure Microbial Detection Master Mix er valideret til at multiplexe op til fire mål i én reaktion, hvilket muliggør yderligere analyser og/eller kontroller samtidig for øget effektivitet. Figuren nedenfor illustrerer denne multiplexeringskapacitet ved at sammenligne ydeevnen mellem singleplex- og multiplexreaktioner.
Generel reagens mærket 'Til laboratoriebrug' og fremstillet under cGMP
TaqPath Master Mixes er generelle reagenser mærket 'Til laboratoriebrug' og fremstillet i en ISO 13485-certificeret og FDA-registreret facilitet, der følger cGMP-principperne.
Overholdelsespakke
For effektivt at understøtte dine compliance-behov er følgende ofte efterspurgte dokumenter gjort tilgængelige nedenfor.
- Kvalitetserklæring vedrørende aktuelle gode fremstillingspraksisser (cGMP) for TaqPath mastermixes
- Detaljeret lot-specifik analysecertifikat (COA) (se nedenfor i afsnittet om dokumenter & downloads)
- Produktstabilitetserklæring
- Leverandørevalueringsstøtte
- Gennemført selvevaluering
- ISO Certifikater efter produktionssted
- For spørgsmål om EU Reach-overholdelse, kontakt LSGChemicalCompliance@thermofisher.com
- BSE/TSE-erklæring
- Ændringskontrol og registrering af underretning
Kan du ikke finde det compliance-dokument, du leder efter? Teknisk support er her for at hjælpe.
* Dynamisk område er en funktion af assay og skabelonkoncentration i prøven samt formuleringen af masterblandingen; derfor kan resultaterne variere fra person til person.
* * Pre-PCR-stabilitet påvirkes ikke kun af mastermixet, men også af det mål, der analyseres. For maksimal sikkerhed bør stabilitetsprofiler for specifikke mål bekræftes.
Specifications
Specifications
| Indhold og opbevaring | Indeholder 2X TaqPath BactoPure Microbial Detection Master Mix, som inkluderer: • Hot-start AmpliTaq Fast DNA Polymerase • Varme-labile uracil-DNA glykosylase (UNG) • dNTPs (med dUTP) • ROX farvestof (passiv reference) • Optimeret buffer Lagring ved 2 °C til 8 °C i mørke. |
| Detektionsmetode | Primer-sonde |
| PCR metode | qPCR |
| Reaktionshastighed | Hurtig eller standard |
| Til brug med (udstyr) | 7500 Fast System, 7500 System, 7900HT Fast System, 7900HT System, QuantStudio12k Flex Dx, QuantStudio™ 12k Flex, QuantStudio™ 3, QuantStudio™ 5, QuantStudio 5 Dx, QuantStudio 6 Pro, QuantStudio™ 6 Flex, QuantStudio™ 7 Flex, QuantStudio 7 Pro, QuantStudio 7 Pro Dx, ViiA™ 7 System, ViiA 7 Dx, QuantStudio™ Dx, StepOnePlus™ System, 7500 Fast Dx System, StepOne™ System |
| Multiplex kapacitet | Op til 3-plex |
| Passiv referencefarve | ROX (forblandet) |
| Produktlinje | TaqPath |
| Mængde | 5 x 1 mL |
| Følsomhed | Ned til 1 eksemplar |
| Show More |
Til laboratoriebrug