Få mere at vide
Applied Biosystems™ TaqPath™ 1-Step RT-qPCR Master Mix, CG
Beskrivelse
TaqPath 1-Step RT-qPCR Master Mix, CG, er designet til robuste og reproducerbare ét-trins patogendetektion og genekspressionsworkflows. Den enkeltrørs 4X-formulering indeholder termostabil MMLV reverse transkriptase, dNTP'er, UNG, ROX farvestof og termostabil Fast DNA-polymerase, hvilket muliggør nem reaktionsopsætning—blot brugerleveret analyse og prøve (Figur 1). Alle produktions-lots er funktionelt testet for at sikre en bemærkelsesværdig reproducerbarhed fra lot til lot for CT-konsistens og dynamisk område på tværs af en bred vifte af assays. TaqPath 1-Step RT-qPCR Master Mix, CG, er et generelt reagens (GPR), mærket 'Til laboratoriebrug' og fremstillet på et ISO 13485-certificeret og FDA-registreret anlæg, der følger cGMP-principperne. Med streng kvalitet kombineret med førsteklasses ydeevne TaqPath 1-Step er RT-qPCR Master Mix, CG, et fremragende valg til dine diagnostiske eller biofarmaceutiske test- og udviklingsbehov.
Funktioner i RT-qPCR Master Mix, CG, omfatter TaqPath 1-Step :
- Høj følsomhed for at opdage mål med lav kopi og reproducerbare CT-resultater
- 6 logs med dynamisk område med RNA, DNA og multiplexing-applikationer
- Tolerance over for hæmmere, der almindeligvis findes i kliniske og biopharma-prøver
- Avanceret produktionsproduktion og proceskontrol sikrer konsistens fra parti til parti
- Overholdelsespakke med de mest hyppigt efterspurgte overholdelsesdokumenter, tilgængelig nedenfor, som ofte bruges til at overholde interne kvalitetssystemer og regulatoriske krav inden for molekylær diagnostisk analyse og lægemiddeludvikling
Høj følsomhed
Med forståelse for vigtigheden af reproducerbar detektion for lav-titer patogener eller transkripter i klinisk diagnostisk testning, bioproces QC-test og tilfældig testning, TaqPath 1-Step er RT-qPCR Master Mix, CG, optimeret som en høj-koncentration 4X masterblanding, der gør det muligt at indsætte flere prøver i hver reaktion, hvilket øger følsomheden selv i lavvolumen-reaktioner. Figur 2 viser konsistente CT-resultater opnået fra tre unikke partier, når man detekterer 10 kopiinput af RNA-målet. Figur 3 viser, at CT-lot-til-lot-konsistens bevares på tværs af flere assays med forskellige attributter og udtryksniveauer.
Bredt dynamisk område kompatibelt med RNA, DNA og multipleksing
TaqPath 1-Step RT-qPCR Master Mix, CG, er optimeret til at give høj specificitet og dynamisk rækkevidde til brug med både RNA- og DNA-mål. Da virologilaboratorier ofte tester for både RNA- og DNA-vira, TaqPath 1-Step er RT-qPCR Master Mix, CG, designet til at bruge en enkelt protokol til at analysere begge typer nukleinsyre. Denne inputfleksibilitet kan hjælpe med at strømline antallet af forskellige arbejdsgange i dit laboratorium for at forbedre effektiviteten. Figur 4 demonstrerer den fremragende PCR-linearitet over et 6-logs inputområde for både RNA (Figur 4a) og DNA-mål (Figur 4b).
TaqPath 1-Step RT-qPCR Master, CG, er kompatibel med multiplexeringsreaktioner, hvilket muliggør samtidig udførelse af yderligere eksogene eller endogene kontroller eller mål for kvalitetskontrol eller effektivitet. Figur 5 demonstrerer TaqPath 1-Step RT-qPCR Master Mix-ydelse i en triplex-reaktion. Formuleringen kan køres under enten hurtige eller standard cyklingsforhold med tilsvarende ydeevne på tværs af en bred vifte af qPCR-platforme.
TaqPath 1-Step RT-qPCR Master Mix, CG, er blevet benchmarket mod lignende konkurrent mastermixes og demonstrerer tilsvarende eller bedre følsomhed og dynamisk område på tværs af forskellige mål (Figur 6).
Inhibitortolerant
I modsætning til andre masterblandinger på markedet TaqPath 1-Step tillader RT-qPCR Master Mix' unikke proprietære formulering robust ydeevne, selv i nærvær af PCR-hæmmere, der typisk findes i biofarmaceutisk, molekylær diagnostik og forskningsapplikationer. Optimeret ydeevne i nærvær af sådanne stoffer, der normalt kan hæmme PCR, såsom heparin, hæmatin eller EDTA, hjælper med at øge selvtilliden ved arbejde med forskellige komplekse kliniske eller biopharmaske prøver. TaqPath Mastermixes viser øget tolerance over for inhibitorer sammenlignet med konkurrentblandinger (Figur 7).
Produktionsproduktion og proceskontrol
TaqPath qPCR Master Mix fremstilles under et stærkt kvalitetsstyringssystem, der benytter sporbare råmaterialer og validerede driftsprocedurer. Med etablerede kontroller fra indkøb til QC-udgivelse TaqPath er produktproduktionen designet til at producere ensartet produktydelse parti for parti. Den strenge kvalitetskontrol er vigtig for en række anvendelser, hvilket gør masterblandingen ideel til kvalitetskontrol af bioprocesser, biologiske tilfældige testninger, molekylær diagnostik og forskningsapplikationer.
Generel reagens fremstillet under cGMP
TaqPath Master Mixes er generelle reagenser mærket 'Til laboratoriebrug' og fremstillet i en ISO 13485-certificeret og FDA-registreret facilitet, der følger cGMP-principperne.
Tekniske data
Tekniske data
| Koncentration | 4X |
| Indhold og opbevaring | Indeholder 5 x 1 ml rør med 4X RT-PCR masterblanding tilstrækkelig til 1000 x 20 μl reaktioner. Opbevares ved -15 °C til -25 °C i mørke. |
| Detektionsmetode | Primer-sonde |
| Form | Væske |
| Format | Rør |
| GC-Rich PCR-ydelse | Høj |
| PCR metode | 1-Step RT-PCR |
| Polymerase | Hurtig DNA-polymerase |
| Reaktionshastighed | Hurtig eller standard |
| Til brug med (udstyr) | 7500 Fast System, 7500 System, 7900HT System, QuantStudio™ 12k Flex, QuantStudio™ 3, QuantStudio™ 5, QuantStudio™ 6 Flex, QuantStudio™ 7, StepOne™ , StepOnePlus™ , ViiA™ 7 System, 7500 Fast Dx System, QuantStudio™ Dx |
| Vis mere |
Til laboratoriebrug