Få mere at vide
Applied Biosystems™ TaqPath™ 1-Step Multiplex Master Mix (nr ROX )
Artikelnummer. 15651832 Shop alle Applied Biosystems produkter
Mængde:
1 x 0.5 mL
5 x 1 mL
1 x 10 mL
Pakningsstørrelse:
0.5ml
10ml
Pakke med 5
Artikelnummer. 15651832
Brand: Applied Biosystems™ A28523
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
TaqPath 1-Step Multiplex Master Mix (nr ROX ) er en hurtig, enkeltrørs, 4X RT-qPCR-blanding, der giver mulighed for følsom, reproducerbar påvisning af op til fire forskellige RNA/DNA-mål i en enkelt multipleksreaktion.
Blandet er særligt anvendeligt til RNA-virusdetektion og genekspressions-workflows med høj gennemstrømning, og blandingen inkluderer termostabil MMLV revers transkriptase, dNTP'er, UNG og termostabil Fast DNA-polymerase alt sammen i et enkelt rør.
Dette 4X-format med et enkelt rør letter reaktionsopsætningen - bare tilføj brugerleveret analyse og prøve. Med reproducerbar ydeevne, selv ved tilstedeværelse af inhibitorer, kombineret med streng kvalitetskontrol for at minimere parti-til-lot variation, TaqPath One-Step Multiplex Master Mix (nr ROX ), er et overlegent valg til dine multipleks diagnostiske test eller udviklingsbehov.
TaqPath 1-Step Multiplex Master Mix (nr ROX ) er en hurtig, enkeltrørs, 4X RT-qPCR-blanding, der giver mulighed for følsom, reproducerbar påvisning af op til fire forskellige RNA/DNA-mål i en enkelt multipleksreaktion. Blandet er særligt anvendeligt til diagnostik og biofarmaceutiske midler med anvendelser i viral patogendetektion og genekspressions-workflows med høj gennemstrømning, og blandingen inkluderer termostabil MMLV revers transkriptase, dNTP'er, UNG og termostabil Fast DNA-polymerase alt sammen i et enkelt rør. TaqPath er fremstillet under et stærkt ISO13485 kvalitetsstyringssystem og er designet til at producere ensartet produktydelse parti efter parti.
Dette enkeltrørs, 4X-format letter en nem reaktionsopsætning, —bare tilføj brugerleveret analyse og prøve (Figur 1). Med reproducerbar ydeevne, selv ved tilstedeværelse af inhibitorer, kombineret med streng kvalitetskontrol for at minimere parti-til-lot variation, TaqPath 1-Step Multiplex Master Mix (nr ROX ) er et overlegent valg til dine multipleks diagnostiske test eller udviklingsbehov.
Funktioner af TaqPath 1-Step Multiplex Master Mix inkluderer:
Høj følsomhed —til at detektere lavt kopierede mål med reproducerbare CT-resultater
Seks logs af dynamisk rækkevidde —med både RNA- og DNA-mål
Optimeret til multipleksing af —op til fire mål samtidigt uden et passivt referencefarvestof
Tolerant over for inhibitorer, —der almindeligvis findes i kliniske prøver og biofarmaprøver
Avanceret produktions- —og proceskontrol sikrer ensartethed fra parti til parti
Overholdelsespakke, —der indeholder oftest efterspurgte overholdelsesdokumenter, tilgængelige nedenfor, almindeligvis brugt til at overholde interne kvalitetssystemer og regulatoriske krav i molekylær diagnostisk assay og lægemiddeludvikling
Høj følsomhed
For at muliggøre reproducerbar påvisning af lavtiterpatogen og transkripter, TaqPath 1-Step Multiplex Master Mix (nr ROX ) er blevet optimeret som en 4X mastermix med højere koncentration, der giver dig mulighed for at indtaste mere prøve i hver reaktion, hvilket øger følsomheden selv i reaktioner med lavt volumen. Figur 1 viser konsistensen af resultater opnået ved påvisning af 10 kopi-input af RNA-mål.
Bredt dynamisk område kompatibelt med RNA og DNA
TaqPath 1-Step Multiplex Master Mix (nr ROX ) er blevet optimeret til at give høj specificitet og dynamisk rækkevidde til brug med både RNA- og DNA-mål. Da virologilaboratorier ofte tester for både RNA- og DNA-vira, TaqPath 1-Step Multiplex Master Mix (nr ROX ) er designet til at bruge en enkelt protokol til at analysere begge typer nukleinsyre. Denne fleksibilitet kan hjælpe med at strømline antallet af forskellige arbejdsgange i dit laboratorium for at forbedre effektiviteten. Figur 2 viser den fremragende PCR-linearitet på tværs af en 6-log RNA-fortyndingsserie, mens figur 3 udviser et 6-log lineært dynamisk område for både RNA- og DNA-mål.
Optimeret til multipleksing
TaqPath 1-Step Multiplex Master Mix er blevet valideret til multipleksing af op til fire mål samtidigt, hvilket gør det muligt at køre yderligere mål og/eller kontroller samtidigt for effektivitets- eller kvalitetskontrolformål. Blandingen inkluderer ikke et passivt referencefarvestof, hvilket muliggør måling af JUN farvestof, eller et lignende emissionsbølgelængdefarvestof, i den kanal, der tidligere blev brugt til at måle ROX farvestof. Figur 3 viser TaqPath 1-Step Multiplex Master Mix (nr ROX ) ydeevne i 4-plex reaktioner med både RNA- og cDNA-mål.
Inhibitor tolerant
I modsætning til andre masterblandinger på markedet er den unikke proprietære formulering af TaqPath 1-Step RT-qPCR Master Mix (nr ROX ) tillader robust ydeevne, selv i nærvær af PCR-hæmmere, der typisk findes i biofarmaceutika, molekylær diagnostik og forskningsapplikationer. Optimeret ydeevne i nærværelse af sådanne stoffer, der normalt kan hæmme PCR, såsom heparin, hæmatin eller EDTA, hjælper med at øge tilliden, når du arbejder med en række komplekse kliniske eller biofarmaprøver. TaqPath masterblandinger viser øget tolerance af inhibitorer sammenlignet med konkurrerende blandinger (figur 4).
Fremstilling af produktion og proceskontrol
TaqPath 1-Step Multiplex Master Mix (nr ROX ) er fremstillet under et stærkt ISO13485 kvalitetsstyringssystem, der bruger sporbare kvalitetsråmaterialer og validerede driftsprocedurer. Med etablerede kontroller fra køb gennem QC-udgivelse, TaqPath Produktfremstilling er designet til at producere ensartet produktydelse parti efter parti. Figur 5 viser CT-lot-til-lot-konsistens bevares på tværs af flere assays med forskellige attributter og inputmålniveauer. Den stringente QC er vigtig for en række applikationer, hvilket gør masterblandingen ideel til bioproceskvalitetskontrol, biologiske utilsigtede tests, molekylær diagnostik og forskningsapplikationer.
Generelt reagens fremstillet under cGMP
TaqPath 1-Step RT-qPCR Master Mix er et generel reagens (GPR), mærket‘ Til laboratoriebrug’ og fremstillet i en ISO 13485-certificeret og FDA-registreret facilitet, der overholder cGMP-principperne.
Compliance-pakke I et
forsøg på effektivt at understøtte dine compliance-behov, er ofte efterspurgte compliance-dokumenter tilgængelige her:
• Erklæring om kvalitet vedrørende den nuværende god fremstillingspraksis (cGMP), hvortil TaqPath masterblandinger klæber
• Detaljeret partispecifikt analysecertifikat (COA) (se nedenfor i Dokumenter& Downloads sektion)
• Produktstabilitetserklæring
• Support til leverandørevaluering
- Gennemført selvevaluering
-- ISO certifikater efter produktionssted For EU
• Reach-overholdelsesrelaterede forespørgsler, e-mail 'LSGChemicalCompliance@thermofisher.com'
• BSE/TSE-erklæring
• Ændringskontrol og notifikationsregistrering Kan du
ikke finde det overensstemmelsesdokument, du ’leder efter? Teknisk support er her for at hjælpe.
Relaterede produkter
TaqPath 1-Step Master Mix fås i tre forskellige formuleringer:
TaqPath 1-Step qRT-PCR Master —Mix inkluderer ROX farvestof som passiv reference (kat. nr. A15300)
TaqPath 1-Step Multiplex Master —Mix inkluderer MUSTANG PURPLE farvestof som den passive reference (kat. nr. A28525)
TaqPath 1-Step Multiplex Master Mix (nr ROX ) (denne side)— omfatter ikke et passivt referencefarvestof
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Koncentration 4X
Indhold og opbevaring Indeholder 1 x 10 mL rør med 4X RT-qPCR mastermix tilstrækkelig til 2000 x 20μ L reaktioner.
Opbevares ved -10 °C til -30 °C.
Detektionsmetode Primer-sonde
Format Rør
PCR metode 1-Step RT-PCR
Polymerase Hurtig DNA-polymerase
Reaktionshastighed Hurtig eller standard
Til brug med (udstyr) QuantStudio™ 6 Pro eller QuantStudio™ 7 Pro, QuantStudio™ 3 eller 5, QuantStudio™ 6/QuantStudio™ 7 Flex, QuantStudio™ 12K Flex, QuantStudio™ Dx, ViiA™ 7, 7500, 7500 Fast, 7500 Fast Dx, eller brug et kompatibelt real-time PCR-instrument fra en anden leverandør
Multiplex kapacitet Up to 4-plex
Passiv referencefarve None
Produktlinje TaqPath
Produkttype qPCR Master Mix
Mængde 1 x 10 mL
Følsomhed Down to 10 copies
Forsendelsestilstand Tøris
Tilstrækkelig til 2000 reaktioner på 20μ L
Målspecificitet RNA only, Both RNA and DNA
Til brug med (applikation) Genekspression, Virusdetektion, Presence/Absence
Termostabilitet Not Applicable
Antal reaktioner 2000 reaktioner
Prøvetype DNA, RNA
Volumen 1 x 10 mL
Inkluderer dUTP, UNG/UDG
Inhibitor Tolerance (Simple) High