Få mere at vide
Applied Biosystems™ TaqPath™ 1-Step Multiplex Master Mix
Artikelnummer. 15661832 Shop alle Applied Biosystems produkter
Skift visning
Mængde:
0.5 mL
10 mL
5 x 1 mL
Pakningsstørrelse:
0.5ml
10ml
Pakke med 5
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15661832 0.5 mL 0.5ml
15671832 5 x 1 mL Pakke med 5
15681832 10 mL 10ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15661832 Leverandør Applied Biosystems™ Leverandørnr. A28525
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
TaqPath 1-Step Multiplex Master Mix er en hurtig, enkeltrørs, 4X RT-qPCR-blanding, der giver mulighed for følsom, reproducerbar detektion af op til fire forskellige RNA/DNA-mål i en enkelt multipleksreaktion.
TaqPath 1-Step Multiplex Master Mix er en hurtig, enkeltrørs, 4X RT-qPCR-blanding, der muliggør følsom, reproducerbar detektion af op til fire forskellige RNA/DNA-mål i en enkelt multiplex-reaktion. Særligt nyttig til diagnostik og biofarmaceutiske produkter med anvendelser inden for detektion af virale patogener og arbejdsgange for genekspression med høj gennemstrømning, omfatter blandingen termostabil MMLV reverse transkriptase, dNTP'er, UNG, MUSTANG PURPLE farvestof (passiv reference) og termostabil hurtig DNA-polymerase alt sammen i et enkelt rør. TaqPath Produceres under et stærkt ISO13485 kvalitetsstyringssystem og er designet til at producere ensartet produktydelse parti efter parti.
Dette enkeltrør, 4X-format muliggør nem reaktionsopsætning, —blot tilføj brugerleveret assay og prøve (Figur 1). Med reproducerbar ydeevne selv i nærvær af inhibitorer, kombineret med streng kvalitetskontrol for at minimere variation fra parti til parti, TaqPath 1-Step er Multiplex Master Mix et overlegent valg til dine behov for multiplex-diagnostik eller bioproceskvalitetskontrol og -testning.
Funktioner i TaqPath 1-Step Multiplex Master Mix inkluderer:
  • Høj følsomhed—for at opdage mål med lav kopi og reproducerbare CT-resultater
  • Bredt dynamisk område—med både RNA- og DNA-mål
  • Optimeret til at multipleksere—op til fire mål samtidig med MUSTANG PURPLE referencefarve
  • Tolerant over for hæmmere, der—ofte findes i kliniske og biopharma-prøver
  • Avanceret produktionsproduktion—og proceskontrol sikrer konsistens fra parti til parti
  • Overholdelsespakke—med de mest hyppigt efterspurgte overholdelsesdokumenter, tilgængelig nedenfor, som ofte bruges til at overholde interne kvalitetssystemer og regulatoriske krav inden for molekylær diagnostisk analyse og lægemiddeludvikling
Høj følsomhed
For at muliggøre reproducerbar detektion af lav-titer patogen og transkripter er Multiplex Master Mix optimeret som en højkoncentreret 4X mastermix, TaqPath 1-Step der tillader dig at indtaste flere prøver i hver reaktion, hvilket øger følsomheden selv i lavvolumen-reaktioner. Figur 1 viser konsistensen af resultaterne opnået ved detektering af 10 kopiinput af RNA-målet.
Bredt dynamisk område, der er kompatibelt med RNA og DNA
TaqPath 1-Step Multiplex Master Mix er optimeret til at levere høj specificitet og dynamisk område til brug med både RNA- og DNA-mål. Da virologilaboratorier ofte tester for både RNA- og DNA-vira, TaqPath 1-Step er Multiplex Master Mix designet til at bruge én protokol til at analysere begge typer nukleinsyre. Denne fleksibilitet kan hjælpe med at strømline antallet af forskellige arbejdsgange i dit laboratorium for at forbedre effektiviteten. Figur 2 demonstrerer den fremragende PCR-linearitet på tværs af en 6-log RNA-fortyndingsserie, mens Figur 3 viser et 6-log lineært dynamisk område for både RNA- og DNA-mål.
Optimeret til multiplexing
TaqPath 1-Step Multiplex Master Mix er valideret til at multiplexe op til fire mål samtidigt, hvilket gør det muligt at køre yderligere mål og/eller kontroller samtidig for effektivitet eller kvalitetskontrol. I stedet for at inkludere ROX farve som passiv reference, TaqPath inkluderer 1-trins Multiplex Master Mix farven med længere emissionsbølgelængde MUSTANG PURPLE som passiv reference. Denne passive referencefarve med længere bølgelængde muliggør måling af JUN farvestoffet eller et lignende emissionsbølgelængdefarvestof i den kanal, der tidligere blev brugt til at måle ROX farvestoffet. Figur 3 demonstrerer TaqPath 1-Step Multiplex Master Mix-ydeevne i 4-plex reaktioner med både RNA- og cDNA-mål.
Inhibitortolerant
I modsætning til andre masterblandinger på markedet tillader den unikke proprietære formulering af TaqPath 1-Step RT-qPCR Master Mix robust ydeevne, selv i nærvær af PCR-hæmmere, som typisk findes i biofarmaceutiske, molekylære diagnostik- og forskningsapplikationer. Optimeret præstation under tilstedeværelse af sådanne stoffer, der normalt kan hæmme PCR, såsom heparin, hæmatin eller EDTA, hjælper med at øge tilliden, når du arbejder med en række komplekse kliniske eller biofarmaprøver. TaqPath Masterblandinger viser øget tolerance over for hæmmere sammenlignet med konkurrentblandinger (Figur 4).
Fremstillingsproduktion og proceskontrol
TaqPath 1-Step Multiplex Master Mix fremstilles under et stærkt kvalitetsstyringssystem, der benytter sporbare råmaterialer og validerede driftsprocedurer. Med etablerede kontroller fra indkøb til QC-udgivelse TaqPath er produktproduktionen designet til at producere ensartet produktydelse parti for parti. Den strenge kvalitetskontrol er vigtig for en række anvendelser, hvilket gør masterblandingen ideel til kvalitetskontrol af bioprocesser, biologiske tilfældige testninger, molekylær diagnostik og forskningsapplikationer.
Generel reagens fremstillet under cGMP
TaqPath Master Mixes er generelle reagenser mærket 'Til laboratoriebrug' og fremstillet i en ISO 13485-certificeret og FDA-registreret facilitet, der følger cGMP-principperne.
Overholdelsespakke
For effektivt at understøtte dine compliance-behov er ofte efterspurgte compliance-dokumenter tilgængelige her:
  • Kvalitetserklæring vedrørende de nuværende gode produktionspraksisser (cGMP), som TaqPath masterblandinger overholder
  • Detaljeret lot-specifik analysecertifikat (COA) (se nedenfor i afsnittet om dokumenter & downloads)
  • Produktstabilitetserklæring
  • Leverandørvurderingsstøtte
    • Gennemført selvevaluering
    • ISO Certifikater efter produktionssted
  • For forespørgsler om EU Reach-overholdelse, send en e-mail til LSGChemicalCompliance@thermofisher.com
  • BSE/TSE-erklæring
  • Ændringskontrol og registrering af notifikationer
Kan du ikke finde det compliance-dokument, du leder efter? Teknisk support er her for at hjælpe.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Koncentration 4X
Indhold og opbevaring Indeholder 1 x 0,5 ml rør med 4 x RT-qPCR master mix tilstrækkeligt til 100 x 20μ L reaktioner.
Opbevares ved -°10 C til -°30 C i mørke.
Detektionsmetode Primer-sonde
Format Rør
PCR metode 1-Step RT-PCR
Polymerase Hurtig DNA-polymerase
Reaktionshastighed Hurtig eller standard
Til brug med (udstyr) QuantStudio 6 Pro Real-Time PCR System eller QuantStudio 7 Pro, QuantStudio 3 eller 5, QuantStudio 6/QuantStudio 7 Flex, QuantStudio 12K Flex, QuantStudio Dx, ViiA 7, 7500, 7500 Fast, 7500 Fast Dx
Multiplex kapacitet Op til 4-plex
Passiv referencefarve Mustang Purple
Produktlinje TaqPath
Produkttype qPCR Master Mix
Mængde 0.5 mL
Følsomhed Ned til 10 eksemplarer
Forsendelsestilstand Tøris
Tilstrækkelig til 100 reaktioner af 20 μl
Målspecificitet Kun RNA, både RNA og DNA
Til brug med (applikation) Genekspression, Mikrobiel detektion
Termostabilitet Ikke relevant
Antal reaktioner 100 reaktioner
Prøvetype DNA, RNA
Volumen 0.5 mL
Inkluderer dUTP, UNG/UDG
Inhibitor Tolerance (Simple) Høj