Få mere at vide
Applied Biosystems™ TaqMan™ Array Human LDL Pathways
Artikelnummer. 10621386 Shop alle Applied Biosystems produkter
Skift visning
Mængde:
1 standard plade
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Artikelnummer. Mængde unitSize
10621386 1 standard plade 1 sæt
1 options
Artikelnummer. 10621386 Leverandør Applied Biosystems™ Leverandørnr. 4414091
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Indeholder 44 assays til LDL-associerede gener og 4 assays til kandidater til endogene kontrolgener. Alle assays udplades i duplikat.
  • Panelet af assays i denne plade retter sig mod gener, der koder for apolipoproteiner, medlemmer af komplement-komponentfamilien af gener, LDL-receptor, relaxin og den LDL-relaterede proteinfamilie
  • Yderligere gener er involveret i celleadhæsion, cellemigration, proliferation, immunforsvar, cancer og andre LDL-relaterede funktioner
  • Gener, der spiller en rolle ved hjerte-kar-sygdomme, er også repræsenteret i panelet
  • Gensignaturplader er plader med 96 brønde, der er prækonfigureret med det mest passende TaqMan™ Genekspressionsassays for en specifik biologisk proces, vej eller sygdomstilstand
  • Hver plade indeholder foruddefinerede analyser og endogene kontroller, der er tørret ned i brøndene, klar til nøjagtig vurdering af en hel gensignatur i et enkelt eksperiment
  • Bekvem; tørret PCR primer og TaqMan™ sondesæt leveres i en plade med 96 brønde; bare tilføj master mix og din prøve
  • Samme TaqMan™ Assaykvalitet, nyt format
  • TaqMan™ Array Plates indeholder samme høje kvalitet TaqMan™ Genekspressionsassays (PCR-primere og TaqMan™ sondesæt), der har været kommercielt tilgængelige i årevis i et praktisk, tørret, 96-brønds format
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Array plade
Format 96-array plade
Arter ADN
Indhold og opbevaring hver TaqMan™ Array Plate brønd indeholder en enkelt TaqMan™ Assay for en 20μ L reaktion. Pladerne kan opbevares ved stuetemperatur eller ved 4 °C.
Form Tørret ned
Inkluderer TaqMan Assay for en 20 uL reaktion
Intern sondemodifikation MGB (Minor Groove Binder) (3'), ikke-fluorescerende quencher (3'), FAM (5')
Etiket eller farvestof FAM
Produktlinje TaqMan
Oprensningsmetode Standard
Mængde 1 standard plade
Reaktionshastighed Standard
Forskningskategori Immunologi, neurobiologi, onkologi, biomarkør-relateret vej(e), inflammation, ekstracellulær matrix& Celleadhæsion, kardiovaskulær forskning