Beskrivelse
TaqMan™ siRNA-analyser, fremstillet efter bestilling
Tekniske data
Tekniske data
| Koncentration | 5X RT primer/20X TaqMan™ assay |
| Oversigt | TaqMan™ siRNA-analyse, 1 x 150 μL RT-primer/1 x 150 μL TaqMan™ Assay 50 rxns RT Primer/150 rxns TaqMan™ Assay, lille, 5X RT Primer/20X TaqMan™ Assay Koncentration, Opbevar kl– 15 til– 25 °C |
| Produkttype | TaqMan™ siRNA-analyse |
| Mængde | 1 hver |
| Antal reaktioner | 50 Reaktioner RT primer/150 Reaktioner TaqMan assay |
| Volumen | 1 x 150 μL RT primer/1 x 150 μL TaqMan™ assay |