Få mere at vide
Applied Biosystems™ TaqMan™ siRNA-analyse
Artikelnummer. 15561074 Shop alle Applied Biosystems produkter
Skift visning
Antal reaktioner:
25 Reaktioner RT primer/75 Reaktioner TaqMan assay
2900 reaktioner
50 Reaktioner RT primer/150 Reaktioner TaqMan assay
750 reaktioner
Pakningsstørrelse:
Hver
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Antal reaktioner unitSize
15561074 25 Reaktioner RT primer/75 Reaktioner TaqMan assay Hver
15571074 50 Reaktioner RT primer/150 Reaktioner TaqMan assay Hver
15581074 750 reaktioner Hver
15591074 2900 reaktioner Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15561074 Leverandør Applied Biosystems™ Leverandørnr. 4440877
TaqMan™ siRNA-analyse
TaqMan™ siRNA-analyser, fremstillet efter bestilling
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Koncentration 5X RT primer/20X TaqMan™ assay
Oversigt TaqMan™ siRNA-assay, 1 x 75 μL RT-primer/1 x 75 μL TaqMan™ Assay, 25 rxns RT Primer/75 rxns TaqMan™ Assay, ekstra lille, 5X RT primer/20X TaqMan™ Assay Koncentration, Opbevar kl– 15 til– 25 °C
Produkttype TaqMan™ siRNA-analyse
Mængde 1 hver
Antal reaktioner 25 Reaktioner RT primer/75 Reaktioner TaqMan assay
Volumen 1 x 75 μL RT primer/1 x 75 μL TaqMan™ assay