Få mere at vide
Applied Biosystems™ TaqMan™ SCID/SMA-analyse
Artikelnummer. 31722777 Shop alle Applied Biosystems produkter
Skift visning
Antal reaktioner:
4000-reaktioner
Artikelnummer. Antal reaktioner
31722777 4000-reaktioner
1 options
Artikelnummer. 31722777 Leverandør Applied Biosystems™ Leverandørnr. A47927
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-12-2026
En multiplex realtids PCR-assay, der påviser SMN1-genet og TREC samt RNase P-genet som intern genomisk kontrol.
Applied Biosystems TaqMan SCID/SMA-assay er en multiplex realtids PCR-analyse, der påviser SMN1-genet og TREC samt RNase P-genet som intern genomisk kontrol. For en assay, der også opdager KREC, se venligst TaqMAN SCID/SMA Plus Assay (Kat. Nr. A48566).
Funktioner ved SCID/SMA-analysen omfatter TaqMan :
• Optimeret til SCID og SMA
• direkte ekstraktion fra DBS-prøver for reduceret hands-on tid og omkostninger•
Kompatibel med 96- eller 384-reaktionsprotokoller Højkvalitetsresultater•
for 96 prøver inden for 55 minutter ved brug af hurtigcyklusprotokollen
• Minimale væskedoseringstrin for nem automatisering
Komplet løsning fra DBS til resultat
SCIDTaqMan /SMA-assay detekterer SMN1, TREC samt RNase P-genet som intern genomisk kontrol. Prøveløsningen indeholder en blanding af primere og prober for hvert mål samt en SMN2-blokker . Fra DBS til resultat kræves mindre end 40 minutters hands-on tid og kun fire reagensdoseringstrin for 96-brøndplader. Et ekstra pipetteringsoverførselstrin fra DBS lysatekstraktionsplade til qPCR-plade er nødvendigt. Et realtids PCR-instrument med mindst fem filtre er nødvendigt for at detektere reporterfarvestoffer plus den passive referencefarve.
TaqMan SCID/SMA-assay er en multiplex realtids PCR-analyse, der detekterer ekson 7 af SMN1 og TREC. Prøven inkluderer RNase P-genet som en intern amplifikationskontrol, der verificerer vellykket prøveudtagning. Analysen er optimeret til høj specificitet af SMN1, hvilket eliminerer krydsdetektion af SMN2.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring • DNA-ekstrakt Alle reagenser Kit
• TaqPath ProAmp Multiplex Master Mix
TaqMan • SCID/SMA Assay
Ved modtagelse, opbevar ved -20 °C. Efter åbning, opbevar ved 4 °C.
Detektionsmetode Primer-sonde
Til brug med (udstyr) QuantStudio™ 12 k Flex, QuantStudio™ 5, QuantStudio™ 6 Flex, QuantStudio™ 7, QuantStudio™ Dx System (i RUO-tilstand)
Produktlinje TaqMan
Mængde 4.000 reaktioner
Forsendelsestilstand Tøris
Antal reaktioner 4000-reaktioner
Prøvetype DNA (genomisk), cDNA
Må kun benyttes til forskningsformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.