Beskrivelse
De TaqMan™ Roundup Ready Soya Quantification Kit er et fødevaresikkerhedstestsæt, der bruges til at bestemme procentdelen af Roundup Ready soja i forhold til den samlede mængde soja, der er til stede i en DNA-prøve. Dette realtids-PCR-kit indeholder alle reagenser (undtagen skabelon-DNA'et), der kræves til kvantificering af Roundup Ready-soja. Fordelene ved TaqMan™ Roundup Ready Soya Quantification Kit i forhold til andre kommercielt tilgængelige produkter inkluderer:
Effektivitetspåvisning —af små DNA-fragmenter ved brug af Taqman™ MGB sonder
Følsomhedskvantificeringsgrænse —på 20 DNA-kopier og detektionsgrænse på 3 DNA-kopier
Fleksibilitet —tilpasset behandlede DNA'er
TaqMan™ Roundup Ready Soya Quantification Kit består af plasmidholdige mål for det endogene sojagen, kendt som lectin, og for den transgene hændelse (GTS-40-3-2), der findes i Roundup Ready soja. Denne soja tegner sig for cirka 80 % af al soja, der dyrkes på verdensplan og anses for at være den mest udbredte transgene begivenhed.
De TaqMan™ Roundup Ready Soya Quantification Kit er optimeret til brug i alle Applied Biosystems™ PCR-instrumenter i realtid.
Udviklingen og fremstillingen af dette sæt sker gennem et partnerskab med IMEGEN (Instituto de Medicina Genomica), som har en lang historie med GMO-forskning og -udvikling.
Andre relaterede produkter omfatter:
GMO ekstraktionssæt
TaqMan™ GMO screeningssæt
TaqMan™ GMO majs kvantificeringssæt
TaqMan™ Roundup Ready Soya Quantification Kit består af plasmidholdige mål for det endogene sojagen, kendt som lectin, og for den transgene hændelse (GTS-40-3-2), der findes i Roundup Ready soja. Denne soja tegner sig for cirka 80 % af al soja, der dyrkes på verdensplan og anses for at være den mest udbredte transgene begivenhed.
De TaqMan™ Roundup Ready Soya Quantification Kit er optimeret til brug i alle Applied Biosystems™ PCR-instrumenter i realtid.
Udviklingen og fremstillingen af dette sæt sker gennem et partnerskab med IMEGEN (Instituto de Medicina Genomica), som har en lang historie med GMO-forskning og -udvikling.
Andre relaterede produkter omfatter:
GMO ekstraktionssæt
TaqMan™ GMO screeningssæt
TaqMan™ GMO majs kvantificeringssæt
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Roundup Ready™ soya master mix (grøn skive), soya master mix (lilla skive), generel master mix (hvid skive), Roundup Ready™ sojastandard (grøn hætte). –20/4 °C |
| Oversigt | TaqMan™ Roundup Ready Soya Quantification Kit, 2 x 48 rxns, Fødevareprøvetype, Lektin, GTS-40-3-2 Target Gen, Primer-Probe Detektionsmetode, Til fødevaresikkerhedstestning |
| Detektionsmetode | Primer-sonde |
| Produkttype | TaqMan™ Roundup Ready Soja Kvantificeringssæt |
| Mængde | 2 x 48 rxn(s) |
| Mål | Lektin, GTS-40-3-2 |
| Til brug med (applikation) | Mad og drikke |
| Antal reaktioner | 96 Reaktioner |
| Prøvetype | Mad |
| Størrelse (slutprodukt) | 2 x 48 rxn(s) |