Få mere at vide
Applied Biosystems™ TaqMan™ Gnaver MicroRNA A Array v2.0
Artikelnummer. 12073719 Shop alle Applied Biosystems produkter
Skift visning
Mængde:
4 pakker
Pakningsstørrelse:
Pakke med 4
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
12073719 4 pakker Pakke med 4
1 options
Artikelnummer. 12073719 Leverandør Applied Biosystems™ Leverandørnr. 4398967
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    15890.00 DKK
    11440.80 DKK / Pakke med 4
    Spare 4449.20 DKK
    28% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
TaqMan™ Gnaver MicroRNA A Array v2.0
De Applied Biosystems™ TaqMan™ Rodent MicroRNA A Array v2.0 indeholder 384 TaqMan™ MicroRNA-assays, der muliggør nøjagtig kvantificering af 335 og 226 unikke mikroRNA'er for henholdsvis mus og rotter på så lidt som 5 timer. Tre TaqMan™ MicroRNA Assay endogene kontroller er inkluderet for at hjælpe med datanormalisering og en TaqMan™ MicroRNA-analyse, der ikke er relateret til mennesker, er inkluderet som en negativ kontrol. Oplysninger om de inkluderede analyser findes i Array Map-filen. Køb af Megaplex™ RT Primere, Rodent Pool A er påkrævet for at køre dette array. Et yderligere præamplifikationstrin aktiveres af Megaplex™ PreAmp Primere, Rodent Pool A til situationer, hvor følsomhed er af yderste vigtighed og/eller prøven er begrænsende.
TaqMan™ MicroRNA
Arrays giver alle fordelene ved TaqMan™ MicroRNA-analyser i et bekvemt, prækonfigureret mikrofluidkort, der minimerer eksperimentel variabilitet og indsats, der kræves for at køre 384 TaqMan™ MikroRNA-analyser parallelt.
Megaplex™ RT-primere er stærkt multipleksede RT-primere designet til at konvertere op til 381 miRNA'er til cDNA før realtidsanalyse og forenkle TaqMan™ MicroRNA Array v2.0. Når følsomhed er af største betydning, og/eller prøven er begrænsende Megaplex™ PreAmp Primere giver et valgfrit præamplifikationstrin. TaqMan™ MicroRNA Arrays v2.0 og Megaplex™ Primer Pools muliggør, at en omfattende ekspressionsprofil, der er i overensstemmelse med Sanger miRBase v10, kan oprettes på så lidt som 5 timer, hvilket giver den ideelle miRNA-profileringsløsning.
Forenkling af prøvehåndtering og øg prøvegennemstrømning
efter revers transkription af miRNA-mål vha. Megaplex RT Primere og valgfri præamplifikation vha Megaplex PreAmp Primere, TaqMan™ Universal PCR Master Mix kombineres ganske enkelt med hver reaktion og pipetteres i hver af de otte prøveindlæsningsporte i TaqMan™ Array, der forenkler prøvehåndtering og øger prøvegennemløb.
Giver omfattende dækning af Sanger miRBase v10
Megaplex™ RT-pools og PreAmp-primere er tilgængelige til menneske- og gnaverarter og består af forudvalgt og matchet indhold på tværs af en række primerpuljer og TaqMan™ MicroRNA Arrays v2.0. Indholdet er afledt af miRBase v10 og giver tæt på fuld dækning af Sanger med det mest opdaterede TaqMan™ MicroRNA assays. Hvert array (enten menneske eller gnaver) indeholder et udvalg af omhyggeligt udvalgte endogene kontrolanalyser, der giver dig en række muligheder for datanormalisering. Særligt bemærkelsesværdigt er medtagelsen af en ny pattedyrs U6-assay, gentaget fire gange på hvert kort, og en assay, der ikke er relateret til pattedyrsarter, ath-miR159a, som giver en proceskontrol.
Ideel til miRNA-profilering
Den meget strømlinede —arbejdsgang kombineret med den høje specificitet, følsomhed og dynamiske rækkevidde af TaqMan™ —Assays gør denne produktløsning ideel til miRNA-profilering, især sammenlignet med mikroarrays.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type TaqMan™ Gnaver MicroRNA A Array v2.0
Format 384-brønds mikrofluidkort
Indhold og opbevaring 2 °C til 8 °C
Til brug med (applikation) Real-time PCR (qPCR), miRNA og ikke-kodende RNA analyse
Inkluderer 384-brønds arrays og informations-cd
Mængde 4 pakker