Få mere at vide
Applied Biosystems™ TaqMan™ Gnaver GAPDH kontrolreagenser
Artikelnummer. 10300115 Shop alle Applied Biosystems produkter
Skift visning
Mængde:
1.000 reaktioner
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde unitSize
10300115 1.000 reaktioner Hver
1 options
Artikelnummer. 10300115 Leverandør Applied Biosystems™ Leverandørnr. 4308313
TaqMan™ Gnaver GAPDH kontrolreagenser
De Applied Biosystems™ TaqMan™ Gnaver-GAPDH-kontrolreagenser giver komponenterne til brug af gnaver-GAPDH som en normaliseringskontrol i applikationer med rotte-, mus- og kinesiske hamsterceller.
  • Præ-designede primere og TaqMan™ probe eliminere assay design
  • Retningslinjer for hurtig analyseudvikling kan minimere optimeringstiden
  • Separate komponenter giver fleksibilitet i assay-opsætning
    . Omfattende retningslinjer inkluderet
    Applied Biosystems™ har udviklet et omfattende sæt retningslinjer for at sikre succes ved brug Applied Biosystems™ Real-Time PCR-reagenser og instrumentering. Disse retningslinjer er enkle og nemme at følge. Mange traditionelle variabler, såsom magnesiumchloridkoncentration og selve den termiske cyklusprotokol, er blevet standardiseret, hvilket i høj grad reducerer assay-udviklingstiden.
    Normalisering Indbygget
    Alt Applied Biosystems™ Real-Time PCR-reagenssæt indeholder en passiv intern reference for at normalisere ikke-PCR-relaterede fluorescensudsving. Normalisering med en passiv intern reference minimerer brønd til brønd variabilitet, der kan skyldes en række forskellige årsager, såsom pipettering fejl og prøve fordampning. Den passive reference er også afgørende for nøjagtige resultater, når flere prober (med forskellige reporterfarvestoffer) kombineres i et enkelt rør.
    Bemærkninger om brug:
    De TaqMan™ Gnaver GAPDH kontrolreagenser kan bruges sammen med TaqMan™ Universal PCR Master Mix eller TaqMan™ PCR-kernereagenser til polymerasekædereaktion (PCR). De TaqMan™ Gnaver GAPDH kontrolreagenser kan bruges sammen med TaqMan™ One-Step RT-PCR Master Mix reagenser, TaqMan™ EZ RT-PCR-kernereagenser eller TaqMan™ Guld RT-PCR-reagenser til et-trins revers transkriptionspolymerasekædereaktion (RT-PCR).
    Note:
    Se brugermanualen eller indlægssedlen for begrænset etiketlicens og varemærkeoplysninger. Må kun benyttes til forskningsformål. Ikke til brug i diagnostiske procedurer.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Tekniske data
    Indhold og opbevaring Kontrolprimer-probesæt& Skabelon(er)
    Kontrol skabelon Kontrol muse-RNA
    Format Rør
    GC-Rich PCR-ydelse Lav
    PCR metode 1-Step RT-PCR
    Reaktionshastighed Standard
    Gen symbol GAPDH
    Intern sondemodifikation TAMRA™ Quencher (3'), VIC™ (5')
    Etiket eller farvestof VIC
    Produktlinje TaqMan
    Produkttype Realtids PCR-reagenser
    Mængde 1.000 reaktioner
    Forsendelsestilstand Tøris
    Arter Mus, hamster, rotte
    Tilstrækkelig til 1000 reaktioner
    Mål GAPDH
    Antal reaktioner 1000 reaktioner