Få mere at vide
Applied Biosystems™ TaqMan™ RNase P-instrumentverifikationsplade til 7900HT-system, 384-brønd
Artikelnummer. 10752497 Shop alle Applied Biosystems produkter
Skift visning
Mængde:
1 x 384-brønds plade
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10752497 1 x 384-brønds plade Hver
1 options
Artikelnummer. 10752497 Leverandør Applied Biosystems™ Leverandørnr. 4323306
Bruges til at verificere ydeevnen af Applied Biosystems™ 7900HT Fast Real-Time PCR System.
De TaqMan™ RNase P 384-brønds instrumentverifikationsplade er en 384-brønds PCR-plade forudindlæst med de nødvendige reagenser til at detektere og kvantificere genomiske kopier af det humane RNase P-gen, et enkelt-kopi-gen, der koder for RNA-delen af RNase P-enzymet. Hver brønd indeholder forudindlæst reaktionsblanding (1X TaqMan™ Universal PCR Master Mix, RNase P primere og FAM™ –farvestofmærket probe) og skabelon TaqMan™ RNase P Instrument 384-brønds instrumentverifikationsplade opfylder de samme krav som Applied Biosystems™ 7900 HT Real-Time PCR Systems installation. For at bestå installationen skal instrumenterne demonstrere evnen til at skelne mellem 5.000 og 10.000 genomiske ækvivalenter med et 99,7 % konfidensniveau for en efterfølgende prøvekørsel i en enkelt brønd. For at sikre præcise resultater, Applied Biosystems™ anbefaler, at dit instruments ydeevne verificeres hver sjette måned.
Må kun benyttes til forskningsformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer. Ikke beregnet til terapeutisk eller diagnostisk brug af dyr eller mennesker.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Indeholder en 384-brønds reaktionsplade, der er forudindlæst og forseglet med 5’ nukleaseassay ved hjælp af RNase P TaqMan™ prober og primere. Opbevares ved -15 til 25 °C. Beskyt mod lys.
Kalibreret farvestof FAM
Til brug med (udstyr) AB 7900 HT 384-brønds system
Detektionsmetode Fluorescens
Produktlinje TaqMan
Produkttype Instrumentverifikationsplade
Til brug med (applikation) Realtids-PCR (qPCR)
Forsendelsestilstand Tøris
Oversigt Til 384-brønd
Mængde 1 x 384-brønds plade
Kalibreringstype RNase P-kalibrering, instrumentverifikationsplade