Få mere at vide
Applied Biosystems™ TaqMan™ RNase P Detection Reagents Kit
Artikelnummer. 10086224 Shop alle Applied Biosystems produkter
Skift visning
Mængde:
100 reaktioner
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10086224 100 reaktioner Hver
1 options
Artikelnummer. 10086224 Leverandør Applied Biosystems™ Leverandørnr. 4316831
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-11-2026
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
TaqMan™ RNase P Detection Reagents Kit
De Applied Biosystems™ TaqMan™ RNase P Detection Reagents kit indeholder de komponenter, der er nødvendige for at detektere og kvantificere genomiske kopier af det humane RNase P-gen ved hjælp af 5'-nukleaseassayet. Humant RNase P-gen er et enkelt-kopi-gen, der koder for RNA-delen for RNase P-enzymet. Dette 5'-nukleaseassay anvender TaqMan™ Universal PCR Master Mix eller TaqMan™ PCR-kernereagenser til polymerasekædereaktion (PCR) ved brug af det medfølgende humane genomiske DNA som skabelon.
  • Præ-designede primere og TaqMan™ probe eliminere assay design
  • Brugervenlig primer og TaqMan™ probeblanding minimerer assay-opsætningstiden
  • Udviklingsretningslinjer for hurtig analyse kan minimere optimeringstiden
    . Omfattende retningslinjer inkluderet
    Applied Biosystems™ har udviklet et omfattende sæt retningslinjer for at sikre succes ved brug Applied Biosystems™ Real-Time PCR-reagenser og instrumentering. Disse retningslinjer er enkle og nemme at følge. Mange traditionelle variabler, såsom magnesiumchloridkoncentration og selve den termiske cyklusprotokol, er blevet standardiseret, hvilket i høj grad reducerer assay-udviklingstiden.
    Normalisering Indbygget
    Alt Applied Biosystems™ Real-Time PCR-reagenssæt indeholder en passiv intern reference for at normalisere ikke-PCR-relaterede fluorescensudsving. Normalisering med en passiv intern reference minimerer brønd til brønd variabilitet, der kan skyldes en række forskellige årsager, såsom pipettering fejl og prøve fordampning. Den passive reference er også afgørende for nøjagtige resultater, når flere prober (med forskellige reporterfarvestoffer) kombineres i et enkelt rør.
    Bemærk: Se brugervejledningen eller indlægssedlen for begrænset etiketlicens og varemærkeoplysninger. Må kun benyttes til forskningsformål. Ikke til brug i diagnostiske procedurer.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Tekniske data
    Kalibreringstype Passive interne referencestandarder
    Indhold og opbevaring Kontrolprimer-probesæt& Skabelon(er)
    Kontrol skabelon Humant genomisk DNA
    Format Rør
    GC-Rich PCR-ydelse Lav
    PCR metode qPCR
    Reaktionshastighed Standard
    Intern sondemodifikation TAMRA™ Quencher (3'), FAM (5')
    Etiket eller farvestof FAM
    Produktlinje TaqMan
    Produkttype Realtids PCR-reagenser
    Mængde 100 reaktioner
    Forsendelsestilstand Tøris
    Arter ADN
    Tilstrækkelig til 100 reaktioner
    Mål RNase P
    Antal reaktioner 100 reaktioner