Få mere at vide
Applied Biosystems™ TaqMan™ RNase P kontrolreagenssæt
Artikelnummer. 10186814 Shop alle Applied Biosystems produkter
Mængde:
1.000 reaktioner
Pakningsstørrelse:
1000 reaktioner
Artikelnummer. 10186814
Brand: Applied Biosystems™ 4316844
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
TaqMan™ RNase P kontrolreagenssæt
RNase P-genet er et enkelt-kopi-gen, der koder for RNA-delen for RNase P-enzymet. Applied Biosystems™ TaqMan™ RNase P kontrolreagenser blev designet med begrænsende primerkoncentrationer til at blive brugt som den endogene reference i multipleksreaktioner. Multiplex PCR er brugen af mere end én probe og primerpar i samme rør. Dette kit er designet til at udføre et 5' nuklease-assay med TaqMan™ Universal PCR Master Mix ved hjælp af det medfølgende humane genomiske DNA som skabelon.
  • Præ-designede primere og TaqMan™ probe eliminere assay design
  • Brugervenlig primer og TaqMan™ probeblanding minimerer assay-opsætningstiden
  • Designet med begrænsende primerkoncentrationer for at eliminere assayoptimering
  • Retningslinjer for hurtig analyseudvikling kan minimere optimeringstiden
    . Omfattende retningslinjer inkluderet
    Applied Biosystems™ har udviklet et omfattende sæt retningslinjer for at sikre succes ved brug Applied Biosystems™ Real-Time PCR-reagenser og instrumentering. Disse retningslinjer er enkle og nemme at følge. Mange traditionelle variabler, såsom magnesiumchloridkoncentration og selve den termiske cyklusprotokol, er blevet standardiseret, hvilket i høj grad reducerer assay-udviklingstiden.
    Normalisering Indbygget
    Alt Applied Biosystems™ Real-Time PCR-reagenssæt indeholder en passiv intern reference for at normalisere ikke-PCR-relaterede fluorescensudsving. Normalisering med en passiv intern reference minimerer brønd til brønd variabilitet, der kan skyldes en række forskellige årsager, såsom pipettering fejl og prøve fordampning. Den passive reference er også afgørende for nøjagtige resultater, når flere prober (med forskellige reporterfarvestoffer) kombineres i et enkelt rør.
    Bemærk: Se brugervejledningen eller indlægssedlen for begrænset etiketlicens og varemærkeoplysninger. Må kun benyttes til forskningsformål. Ikke til brug i diagnostiske procedurer.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Tekniske data
    Kalibreringstype Passive interne referencestandarder
    Indhold og opbevaring Kontrolprimer-probesæt& Skabelon(er)
    Kontrol skabelon Humant genomisk DNA
    Format Rør
    GC-Rich PCR-ydelse Lav
    PCR metode Multiplex qPCR
    Reaktionshastighed Standard
    Intern sondemodifikation TAMRA™ Quencher (3'), VIC™ (5')
    Etiket eller farvestof VIC
    Produktlinje TaqMan
    Produkttype Realtids PCR-reagenser
    Mængde 1.000 reaktioner
    Forsendelsestilstand Våd is
    Arter ADN
    Tilstrækkelig til 1000 reaktioner
    Mål RNase P
    Antal reaktioner 1000 reaktioner