Få mere at vide
Applied Biosystems™ TaqMan™ RNase P-assay, VIC™ dye/QSY™ probe, primer-begrænset
Shop alle Applied Biosystems produkterBeskrivelse
- De Applied Biosystems™ TaqMan™ RNase P-assay med VIC™ farvestof-mærket QSY™ probe giver et præ-formuleret assay til kvantificering af human RNase P. Dette assay muliggør kvantificering af relativ genekspression i cDNA-prøver, når det bruges sammen med andre genekspressionsassays. Den består af en VIC farvestof-mærket QSY probe plus sekvensspecifikke frem- og omvendte primere. Assayet kan bruges til multipleks eller singleplex PCR-reaktioner, og det er primer begrænset, så det kan bruges med prøver, der overudtrykker RNase P. Til en primer-begrænset analyse med ABY™ farvestof-mærket probe i stedet for VIC farvestof-mærket sonde, se kat. nr. 4485715.
- Eliminer analysedesigntid ved hjælp af prædesignede primere og prædesignede VIC farvestof-mærket TaqMan sonde
- Minimer eksperimentel optimeringstid
- Brug i forbindelse med FAM™ farvestof-mærkede prædesignede genekspressionsassays
- Formuleret i en primer-begrænset koncentration til brug i multipleks reaktioner
- Spar tid i assaydesign, formulering og testning ved at bruge TaqMan RNase P-assay som din kontrol ved kvantificering af genekspression. Dette prædesignede probe- og primersæt giver dig mulighed for at normalisere mængden af prøve-RNA eller DNA i en reaktion, når det bruges med en kontrolprøve. Eller brug det til relativ genekspressionskvantificering i cDNA-prøver, når det bruges sammen med andre genekspressionsassays.
- For at lette multiplekseksperimenter er assayformuleringen primer begrænset, hvilket gør det muligt at bruge assayet med høj RNase P-ekspressorer.
- De VIC farvestof er optimeret til brug med vores andet filter QuantStudio™ , ViiA™ 7 og 7500 serie real-time PCR instrumenter.
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Opbevares i fryseren (-5 °C til -30 °C). |
| Til brug med (udstyr) | Real Time PCR System |
| Produktlinje | QSY, TaqMan, VIC |
| Produkttype | RNAse P-assay |
| Til brug med (applikation) | Realtids-PCR (qPCR) |
| Forsendelsestilstand | Godkendt til forsendelse ved stuetemperatur eller på våd is |
| Mængde | 250 reaktioner |