Få mere at vide
Applied Biosystems™ TaqMan™ RNase P-assay, ABY™ dye/QSY™ sonde
Shop alle Applied Biosystems produkterBeskrivelse
- De Applied Biosystems™ TaqMan™ RNaseP Assay med ABY™ farvestof-mærket QSY™ probe giver et præ-formuleret assay til kvantificering af human RNase P. Dette assay muliggør relativ genekspressionskvantificering i cDNA-prøver, når det bruges sammen med andre genekspressionsassays.
- Den består af en ABY™ farvestof-mærket QSY™ probe plus sekvensspecifikke frem- og omvendte primere, og den kan bruges til multipleks eller singleplex PCR-reaktioner.
- Eliminer analysedesigntid ved hjælp af prædesignede primere og prædesignede ABY™ farvestof-mærket TaqMan™ sonde
- Minimer eksperimentel optimeringstid
- Brug i forbindelse med FAM™ eller VIC™ farvestof-mærkede prædesignede genekspressionsassays
- Spar tid i assaydesign, formulering og testning ved at bruge TaqMan™ RNase P-assay som din kontrol ved kvantificering af genekspression
- Dette prædesignede probe- og primersæt giver dig mulighed for at normalisere mængden af prøve-RNA eller DNA i en reaktion, når det bruges med en kontrolprøve. Eller brug det til relativ genekspressionskvantificering i cDNA-prøver, når det bruges sammen med andre genekspressionsassays.
- De ABY™ farvestof er optimeret til brug med vores 3. filter QuantStudio™ , ViiA™ 7 og 7500 serie real-time PCR instrumenter.
Tekniske data
Tekniske data
| Adgangsnummer | NR_002312.1 |
| Amplikon størrelse | 87 |
| Indhold og opbevaring | Primer-probe sæt(er) |
| Detektionsmetode | Primer-sonde |
| Format | Rør |
| PCR metode | qPCR |
| Gen symbol | RNase P (RPPH1) |
| Intern sondemodifikation | QSY™ Ikke-fluorescerende quencher (3') |
| Etiket eller farvestof | ABY |
| Produktlinje | TaqMan |
| Vis mere |