Få mere at vide
Applied Biosystems™ TaqMan™ RNase P-assay, ABY™ dye/QSY™ probe, primer-begrænset
Artikelnummer. 15621812 Shop alle Applied Biosystems produkter
Skift visning
Mængde:
250 reaktioner
Pakningsstørrelse:
250 reaktioner
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15621812 250 reaktioner 250 reaktioner
1 options
Artikelnummer. 15621812 Leverandør Applied Biosystems™ Leverandørnr. 4485715
Black Friday starter her
Brug rabatkode 27984
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-12-2026
Muliggør kvantificering af relativ genekspression i cDNA-prøver, når de bruges sammen med andre genekspressionsassays
  • De Applied Biosystems™ TaqMan™ RNase P-assay med ABY™ farvestof-mærket QSY™ probe (primer begrænset) giver et præ-formuleret assay til kvantificering af human RNase P.
  • Dette assay muliggør kvantificering af relativ genekspression i cDNA-prøver, når det bruges sammen med andre genekspressionsassays. Den består af en ABY™ farvestof-mærket QSY™ probe plus sekvensspecifikke frem- og omvendte primere.
  • Assayet kan bruges til multipleks eller singleplex PCR-reaktioner, og det er primer begrænset, så det kan bruges med prøver, der overudtrykker RNase P.
  • Eliminer analysedesigntid ved hjælp af prædesignede primere og prædesignede ABY™ farvestof-mærket TaqMan™ sonde
  • Minimer eksperimentel optimeringstid
  • Brug i forbindelse med FAM™ eller VIC™ farvestof-mærkede prædesignede genekspressionsassays
  • Formuleret i en primer-begrænset koncentration til brug i multipleks reaktioner
  • Spar tid i assaydesign, formulering og testning ved at bruge TaqMan™ RNase P-assay som din kontrol ved kvantificering af genekspression.
  • Dette prædesignede probe- og primersæt giver dig mulighed for at normalisere mængden af prøve-RNA eller DNA i en reaktion, når det bruges med en kontrolprøve. Eller brug det til relativ genekspressionskvantificering i cDNA-prøver, når det bruges sammen med andre genekspressionsassays.
  • For at lette multiplekseksperimenter er assayformuleringen primer begrænset, hvilket gør det muligt at bruge assayet med høj RNase P-ekspressorer. De ABY™ farvestof er optimeret til brug med vores 3. filter QuantStudio™ , ViiA™ 7 og 7500 serie real-time PCR instrumenter.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Adgangsnummer NR_002312.1
Amplikon størrelse 87
Indhold og opbevaring Primer-probe sæt(er)
Detektionsmetode Primer-sonde
Format Rør
GC-Rich PCR-ydelse Høj
PCR metode qPCR
Gen symbol RNase P (RPPH1)
Intern sondemodifikation QSY™ Ikke-fluorescerende quencher (3')
Etiket eller farvestof ABY
Produktlinje TaqMan
Produkttype Realtids PCR-reagenser
Mængde 250 reaktioner
Arter ADN
Mål Ribonuclease P RNA-komponent H1
Til brug med (applikation) Realtids-PCR (qPCR)
Antal reaktioner 250 reaktioner