Få mere at vide
Applied Biosystems™ TaqMan™ Ribosomale RNA-kontrolreagenser
Artikelnummer. 10753637 Shop alle Applied Biosystems produkter
Skift visning
Mængde:
1.000 reaktioner
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10753637 1.000 reaktioner 1 sæt
1 options
Artikelnummer. 10753637 Leverandør Applied Biosystems™ Leverandørnr. 4308329
Black Friday starter her
Brug rabatkode 27984
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
TaqMan™ Ribosomale RNA-kontrolreagenser
Applied Biosystems™ TaqMan™ Ribosomale RNA kontrolreagenser er designet til at detektere 18S ribosomalt RNA (rRNA) genet. De TaqMan™ probe- og primersekvenser blev designet i overensstemmelse med retningslinjerne for udvikling af hurtig assay. De TaqMan™ probe- og primersekvenser er konserverede blandt en forskelligartet gruppe af eukaryoter, herunder mennesker, rotter, mus, Xenopus, Saccharomyces, Giardia og Arabidopsis. Ribosomale RNA-niveauer giver en endogen kontrol til PCR-kvantificeringsundersøgelser.
  • Præ-designede primere og TaqMan™ probe eliminere assay design
  • Retningslinjer for hurtig analyseudvikling kan minimere optimeringstiden
  • Separate komponenter giver fleksibilitet i assay-opsætning
    . Omfattende retningslinjer inkluderet
    Applied Biosystems™ har udviklet et omfattende sæt retningslinjer for at sikre succes ved brug Applied Biosystems™ Real-Time PCR-reagenser og instrumentering. Disse retningslinjer er enkle og nemme at følge. Mange traditionelle variabler, såsom magnesiumchloridkoncentration og selve den termiske cyklusprotokol, er blevet standardiseret, hvilket i høj grad reducerer assay-udviklingstiden.
    Normalisering Indbygget
    Alt Applied Biosystems™ Real-Time PCR-reagenssæt indeholder en passiv intern reference for at normalisere ikke-PCR-relaterede fluorescensudsving. Normalisering med en passiv intern reference minimerer brønd til brønd variabilitet, der kan skyldes en række forskellige årsager, såsom pipettering fejl og prøve fordampning. Den passive reference er også afgørende for nøjagtige resultater, når flere prober (med forskellige reporterfarvestoffer) kombineres i et enkelt rør.
    Bemærkninger om brug
    af TaqMan™ Ribosomale RNA-kontrolreagenser kan bruges sammen med TaqMan™ Universal PCR Master Mix eller TaqMan™ PCR-kernereagenser til polymerasekædereaktion (PCR).
    De TaqMan™ Ribosomale RNA-kontrolreagenser kan bruges sammen med TaqMan™ One-Step RT-PCR Master Mix reagenser, TaqMan™ EZ RT-PCR-kernereagenser eller TaqMan™ Guld RT-PCR-reagenser til et-trins revers transkriptionspolymerasekædereaktion (RT-PCR).
    Meddelelse til køber
    Licensfraskrivelse: De TaqMan™ Ribosomale RNA kontrolreagenser er optimeret til brug i polymerasekædereaktionen (PCR) omfattet af patenter ejet af Roche Molekylære systemer, Inc. og F. Hoffmann-La Roche Ltd. Ingen licens under disse patenter til at bruge PCR-processen gives udtrykkeligt eller underforstået til køberen ved køb af disse produkter. En licens til at bruge PCR-processen til visse forsknings- og udviklingsaktiviteter ledsager købet af visse Applied Biosystems™ reagenser, når de bruges sammen med en autoriseret termocykler, eller er tilgængelig fra Applied Biosystems™ . Yderligere information om køb af licenser til at praktisere PCR-processen kan fås ved at kontakte direktøren for licens på Applied Biosystems™ , 850 Lincoln Center Dr., Foster City, Californien 94404 eller Roche Molekylært system, Inc. , 1145 Atlantic Avenue, Alameda, Californien 94501.
    TaqMan™ sonder er omfattet af US Patent 5.723.591 og udenlandske modparter og anmeldte patenter ejet af Applied Biosystems™ , og kan være omfattet af US patenter 5.801.155 og 6.084.102 og udenlandske modparter licenseret til Applied Biosystems™ .
    Bemærk: Se brugervejledningen eller indlægssedlen for begrænset etiketlicens og varemærkeoplysninger. Må kun benyttes til forskningsformål. Ikke til brug i diagnostiske procedurer.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Tekniske data
    Indhold og opbevaring Kontrolprimer-probesæt& Skabelon(er)
    Kontrol skabelon Human kontrol RNA
    Format Rør
    GC-Rich PCR-ydelse Lav
    PCR metode 1-Step RT-PCR
    Reaktionshastighed Standard
    Gen symbol 18S
    Intern sondemodifikation TAMRA™ Quencher (3'), VIC™ (5')
    Etiket eller farvestof VIC
    Produktlinje TaqMan
    Produkttype Realtids PCR-reagenser
    Mængde 1.000 reaktioner
    Forsendelsestilstand Tøris
    Arter S. cerevisiae, Menneske, Rotte, Xenopus, Giardia, Mus, Arabidopsis
    Tilstrækkelig til 1000 reaktioner
    Mål 18S rRNA
    Antal reaktioner 1000 reaktioner