Få mere at vide
Applied Biosystems™ TaqMan™ Protein Expression Core Reagents Kit
Shop alle Applied Biosystems produkter
:
100 reaktioner
Beskrivelse
Applied Biosystems™ TaqMan™ Proteinekspressionsassays muliggør hurtig, nem identifikation og relativ proteinkvantificering af pluripotensproteinmarkører fra begrænsede mængder af dyrkede hESC'er. De TaqMan™ Proteinekspressionsassays Core Reagents Base Kit indeholder de reagenser, der kræves til at udføre ligerings- og PCR-amplifikationstrinnene af TaqMan™ proteinekspressionsassays. Universal PCR-analysen indeholder optimerede koncentrationer af TaqMan™ probe- og oligonukleotidprimere (fremad og bagud), der er designet til at amplificere en region af det proteasebehandlede ligeringsprodukt til påvisning på en Applied Biosystems™ PCR-system i realtid. Enzymkoncentrationen, ionstyrken og pH-værdien af TaqMan™ Protein Expression Fast Master Mix er optimeret til amplifikation af ligerede oligonukleotid-målsekvenser fremstillet vha. TaqMan™ Proteinekspressionsanalysereagenser. DNA-polymerasen inkluderet i masterblandingen er designet til maksimal PCR-effektivitet og specificitet, når den bruges sammen med ligeringskemien. Nøgletræk ved TaqMan™ Proteinekspressionsanalyse:
Kvantificerer proteinekspression ved hjælp af guldstandard TaqMan™ 5’ nukleasekemi
Muliggør direkte korrelation af mRNA- og/eller miRNA-ekspression til proteinekspression på den samme real-time PCR-platform
Tillader større følsomhed og en mere kvantitativ udlæsning end western blots og immunfarvning.
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Inkluderer TaqMan™ proteinekspression kernereagenser basekit (med DNA-ligase, ligasefortyndingsbuffer, ligeringsreaktionsbuffer, PBS pH 7,4, protease og universal PCR-assay; opbevares ved– 15 til– 25 C), og °den TaqMan™ proteinekspression hurtig mastermix (opbevares ved 2 til 8 °C) |
| Detektionsmetode | Primer-sonde |
| Til brug med (udstyr) | 7500 hurtigt system, 7900HT hurtigt system, StepOne™ , hurtig tilstand, StepOnePlus™ , hurtig tilstand |
| Etiket eller farvestof | FAM |
| Produkttype | TaqMan™ Protein Expression Core Reagents Kit |
| Renhed eller kvalitetsklasse | UP (ultraren) |
| Mængde | 100 rxn(s) |
| Mål | Ikke målspecifikt |
| Til brug med (applikation) | Proteinekspressionsanalyse, Stamcelleanalyse |
| Endelig produkttype | TaqMan™ Protein Expression Core Reagents kit |
| Vis mere |