Beskrivelse
Enzymkoncentrationen, ionstyrken og pH-værdien af TaqMan™ Protein Assays Fast Master Mix er optimeret til amplifikation af ligerede oligonukleotidmålsekvenser fremstillet ved hjælp af TaqMan™ Protein Assays reagenser. DNA-polymerasen inkluderet i masterblandingen er designet til maksimal PCR-effektivitet og specificitet, når den bruges sammen med ligeringskemien.
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | TaqMan™ Protein Assays Fast Master Mix er optimeret til amplifikation af ligerede oligonukleotidmålsekvenser fremstillet ved hjælp af TaqMan™ ProteinAssays reagenser |
| Detektionsmetode | Primer-probe detektion |
| Produktlinje | TaqMan |
| Prøvetype | Celler, Væv |
| Specificitet | Ikke målspecifik |
| Til brug med (applikation) | Proximity Ligation Assay |
| Til brug med (udstyr) | 7500 Fast System, 7500 System, 7900HT Fast System, 7900HT System, StepOnePlus™ , Hurtig tilstand |
| Etiket eller farvestof | FAM™ |
| Mængde | 500 reaktioner |
| Forsendelsestilstand | Våd is |