Få mere at vide
Applied Biosystems™ TaqMan™ Protein Assays Core Reagents Kit med MasterMix
Artikelnummer. 12037799 Shop alle Applied Biosystems produkter
Mængde:
500 reaktioner
Pakningsstørrelse:
500 reaktioner
Artikelnummer. 12037799
Brand: Applied Biosystems™ 4448591
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Indeholder både Core Reagents Base Kit og TaqMan Protein Assays Fast Master Mix Kit.
Core Reagents Base Kit indeholder de reagenser, der kræves til at udføre ligerings- og PCR-amplifikationstrinnene af TaqMan™ proteinekspressionsforsøg. Universal PCR-analysen indeholder optimerede koncentrationer af TaqMan™ probe- og oligonukleotidprimere (fremad og bagud), der er designet til at amplificere en region af det proteasebehandlede ligeringsprodukt til påvisning på en Applied Biosystems PCR-system i realtid. Enzymkoncentrationen, ionstyrken og pH-værdien af TaqMan™ Protein Expression Fast Master Mix er optimeret til amplifikation af ligerede oligonukleotid-målsekvenser fremstillet vha. TaqMan™ Proteinekspressionsanalysereagenser. DNA-polymerasen inkluderet i masterblandingen er designet til maksimal PCR-effektivitet og specificitet, når den bruges sammen med ligeringskemien.
  • PCR-metode: qPCR-proteinkvantificering
  • Primer-probe kompatibilitet: TaqMan™
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring De TaqMan™ Protein Assays Core Reagents Kit med MasterMix indeholder både Core Reagents Base Kit og TaqMan Protein Assays Fast Master Mix Kit.
Detektionsmetode Primer-sonde
PCR metode qPCR
Polymerase AmpliTaq Fast DNA-polymerase
Reaktionshastighed Hurtig
Teknik Proximity Ligation Assay
Til brug med (udstyr) 7500 Fast System, 7500 System, 7900HT Fast System, 7900HT System, StepOnePlus™ , Hurtig tilstand
Etiket eller farvestof FAM
Passiv referencefarve ROX (forblandet)
Produktlinje TaqMan
Produkttype Protein Assays Core Reagent Kit
Mængde 500 reaktioner
Tilstrækkelig til 500 reaktioner
Målspecificitet Ikke målspecifik
Hot Start Nej
Antal reaktioner 500 reaktioner
Prøvetype Væv, celler