Få mere at vide
Applied Biosystems™ TaqMan™ Protein Assays Core Reagents Base Kit
Artikelnummer. p-7076286 Shop alle Applied Biosystems produkter
Antal reaktioner:
100 reaktioner
500
Pakningsstørrelse:
100 reaktioner
500 reaktioner
Artikelnummer. 11521306
Brand: Applied Biosystems™ 4405460
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
TaqMan™ Protein Assays Core Reagents Base Kit
TaqMan™ Protein Assays Core Reagents Base Kit indeholder de reagenser, der kræves til at udføre ligerings- og PCR-amplifikationstrinnene af TaqMan™ proteinekspressionsforsøg. Universal PCR-analysen indeholder optimerede koncentrationer af TaqMan™ probe- og oligonukleotidprimere (fremad og bagud), der er designet til at amplificere en region af det proteasebehandlede ligeringsprodukt til påvisning på en Applied Biosystems PCR-system i realtid.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (udstyr) 7500 Fast System, 7500 System, 7900HT Fast System, 7900HT System, AB 7900 HT 384-brønd system, StepOne™ , Hurtig tilstand, StepOnePlus™ , Hurtig tilstand
Produktlinje TaqMan
Til brug med (applikation) Proximity Ligation Assay
Indhold og opbevaring De TaqMan™ Protein Assays Core Reagents Base Kit indeholder:
DNA Ligase, 500X (1x 10μ L)
Ligasefortyndingsbuffer, 1X (2x 1,5 ml)
Ligeringsreaktionsbuffer, 20X (1x 0,7 ml)
Fosfatbufret saltvand (PBS), 1X, pH 7,4 (1x 1 ml)
Protease, 100X (1x 10μ L)
Universal PCR-analyse, 20X (1x 120μ L)
Opbevar alle komponenter ved -15 til -25 °C.
Detektionsmetode Primer-probe detektion
Etiket eller farvestof FAM
Produkttype Reagenser til proteinekspression
Mængde 100 reaktioner
Prøvetype Celler
Antal reaktioner 100 reaktioner
Primer Probe kompatibilitet TaqMan™
PCR metode qPCR Protein Kvantificering
Reaktionshastighed Hurtig
Forsendelsestilstand Våd is
Målspecificitet Ikke målspecifik