Få mere at vide
Applied Biosystems™ TaqMan™ Protein Assays Core Reagents Base Kit
Shop alle Applied Biosystems produkter
Antal reaktioner:
100 reaktioner
500
Pakningsstørrelse:
100 reaktioner
500 reaktioner
Beskrivelse
TaqMan™ Protein Assays Core Reagents Base Kit indeholder de reagenser, der kræves til at udføre ligerings- og PCR-amplifikationstrinnene af TaqMan™ proteinekspressionsforsøg. Universal PCR-analysen indeholder optimerede koncentrationer af TaqMan™ probe- og oligonukleotidprimere (fremad og bagud), der er designet til at amplificere en region af det proteasebehandlede ligeringsprodukt til påvisning på en Applied Biosystems PCR-system i realtid.
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (udstyr) | 7500 Fast System, 7500 System, 7900HT Fast System, 7900HT System, StepOnePlus™ , Hurtig tilstand |
| Produktlinje | TaqMan |
| Til brug med (applikation) | Realtids PCR (qPCR), stamcelleanalyse |
| Indhold og opbevaring | De TaqMan™ Protein Assays Core Reagents Base Kit indeholder: DNA Ligase, 500X (1x 50μ L) Ligasefortyndingsbuffer, 1X (1x 15 ml) Ligeringsreaktionsbuffer, 20X (1x 4 ml) Fosfatbufret saltvand (PBS), 1X, pH 7,4 (1x 5 ml) Protease, 100X (1x 50μ L) Universal PCR-analyse, 20X (1x 600μ L) Opbevar alle komponenter ved -15 til -25 °C. |
| Detektionsmetode | Primer-probe detektion |
| Etiket eller farvestof | FAM |
| Produkttype | Protein Assays Core Reagents Base Kit |
| Mængde | 500 reaktioner |
| Prøvetype | Væv, celler |
| Hot Start | Nej |
| Vis mere |