Få mere at vide
Applied Biosystems™ TaqMan™ Protein Assays Core Reagents Base Kit
Artikelnummer. 11521306 Shop alle Applied Biosystems produkter
Skift visning
Antal reaktioner:
100 reaktioner
500
Pakningsstørrelse:
100 reaktioner
500 reaktioner
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Antal reaktioner unitSize
11521306 100 reaktioner 100 reaktioner
12047799 500 500 reaktioner
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11521306 Leverandør Applied Biosystems™ Leverandørnr. 4405460
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
TaqMan™ Protein Assays Core Reagents Base Kit
TaqMan™ Protein Assays Core Reagents Base Kit indeholder de reagenser, der kræves til at udføre ligerings- og PCR-amplifikationstrinnene af TaqMan™ proteinekspressionsforsøg. Universal PCR-analysen indeholder optimerede koncentrationer af TaqMan™ probe- og oligonukleotidprimere (fremad og bagud), der er designet til at amplificere en region af det proteasebehandlede ligeringsprodukt til påvisning på en Applied Biosystems PCR-system i realtid.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (udstyr) 7500 Fast System, 7500 System, 7900HT Fast System, 7900HT System, AB 7900 HT 384-brønd system, StepOne™ , Hurtig tilstand, StepOnePlus™ , Hurtig tilstand
Produktlinje TaqMan
Til brug med (applikation) Proximity Ligation Assay
Indhold og opbevaring De TaqMan™ Protein Assays Core Reagents Base Kit indeholder:
DNA Ligase, 500X (1x 10μ L)
Ligasefortyndingsbuffer, 1X (2x 1,5 ml)
Ligeringsreaktionsbuffer, 20X (1x 0,7 ml)
Fosfatbufret saltvand (PBS), 1X, pH 7,4 (1x 1 ml)
Protease, 100X (1x 10μ L)
Universal PCR-analyse, 20X (1x 120μ L)
Opbevar alle komponenter ved -15 til -25 °C.
Detektionsmetode Primer-probe detektion
Etiket eller farvestof FAM
Produkttype Reagenser til proteinekspression
Mængde 100 reaktioner
Prøvetype Celler
Antal reaktioner 100 reaktioner
Primer Probe kompatibilitet TaqMan™
PCR metode qPCR Protein Kvantificering
Reaktionshastighed Hurtig
Forsendelsestilstand Våd is
Målspecificitet Ikke målspecifik